Difco™ Supplement C, BD Biosciences
Difco™ Supplement C, BD Biosciences
Difco™ Supplement C, 5 mL
Catalog # CA90003-468
Supplier:   BD
Supplier #:  252710
Difco™ Supplement C, BD Biosciences
Catalog # CA90003-468
Supplier:  BD
CAS Number:  
Difco™ Supplement C, BD Biosciences
Difco™ Supplement C, 5 mL
CAS Number:  
Price
$815.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 6 (5ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Supplement C is a sterile yeast concentrate for use in the isolation of fastidious microorganisms.
  • Yeast concentrate
  • Sterile
  • Suitable for use with fastidious microorganisms
Supplement C is a yeast concentrate for use in supplementing media for growth of microorganisms with exacting nutritional requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Difco™ Supplement C
  • Taille:
    5 mL