Sabouraud Dextrose Broth, BD | Avantor
Sabouraud Dextrose Broth, BD
Sabouraud Dextrose Broth, 100 mL
Catalog # CA95038-630
Supplier:   BD
Fournisseur #:  215193
Sabouraud Dextrose Broth, BD
Catalog # CA95038-630
Supplier:  BD
CAS Number:  
Sabouraud Dextrose Broth, BD
Sabouraud Dextrose Broth, 100 mL
CAS Number:  
Price
$257.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 10
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Sabouraud Dextrose Broth is used for the cultivation of yeasts, molds, and aciduric microorganisms.
  • Peptone provides nitrogen, vitamins, minerals, amino acids, and growth factors
  • Low pH promotes the growth of fungi
  • Dehydrated appearance: Cream to yellow, free-flowing
The addition of antimicrobics further increases the selectivity of the medium.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Sabouraud Dextrose Broth
  • Taille:
    100 mL