R2A Agar, BD
Supplier:   BD
R2A Agar, BD
Supplier:  BD
Certificates
1 Options Available Below
Product Details & Documents
R2A Agar is used for enumerating heterotrophic organisms in treated potable water.
  • Dehydrated appearance: Light beige, flree-flowing
  • Prepared appearance: Light amber, slightly opalescent
  • Improves recovery of chlorine-tolerant bacteria
A low-nutrient medium, R2A Agar is used in combination with a lower incubation temperature and longer incubation time to stimulate the growth of stressed and chlorine-tolerant bacteria.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • R2A Agar
    100 g
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • R2A Agar
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $355.00
    $355.00
    Each (500g)
       $355.00
    Supplier Number: 218263