AmnioTest™, Pro-Lab Diagnostics
Marketsource
AmnioTest™, Pro-Lab Diagnostics
Marketsource
Certificates
AmnioTest™, Pro-Lab Diagnostics
AmnioTest™, Pro-Lab Diagnostics
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
AmnioTest™ is a qualitative, pH-based, swab screening system intended as an aid in detecting rupture of amniotic membrane in pregnant women.
  • Detect rupture of amniotic membrane in pregnant women
  • Determine the presence of amniotic fluid
  • Swab absorbs fluid associated with the tissue and the dye develops a colour which correlates with the pH of the absorbed fluid
Rupture of the amniotic membrane can result in small volumes of amniotic fluid leaking into the upper vagina
A swab impregnated with nitrazine yellow dye is brought into contact with the upper vagina. The swab absorbs fluid associated with the tissue and the dye develops a colour which correlates with the pH of the absorbed fluid over the range pH 5.0 to pH 7.5. Amniotic fluid has a neutral pH while the pH of the upper vagina is normally acidic. A pH of 6.5 or higher in the upper vagina is consistent with leakage of amniotic fluid.
The presence of amniotic fluid tends to elevate the pH of the upper vagina. Detection of this pH increase using a pH indicator dye has been shown to assist in determining the presence of amniotic fluid.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Volume
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • Aminotest
    100 Swabs
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 100
    Box of 100 - $693.42
    $693.42
    Box of 100
       $693.42
    Supplier Number: PL.901
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Aminotest
    20 Swabs
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $324.59
    $324.59
    Pack of 20
       $324.59
    Supplier Number: PL.901-20
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Aminotest Color Interpretation Cards
    50 Swabs
    Discontinued
    Supplier Number: PL.902
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Aminotest Buffer Solution, pH 5.0
    2.0 ml
    Discontinued
    Supplier Number: PL.910
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Aminotest Buffer Solution, pH 5.5
    2.0 ml
    Discontinued
    Supplier Number: PL.911
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Aminotest Buffer Solution, pH 6.0
    2.0 ml
    Discontinued
    Supplier Number: PL.912
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Aminotest Buffer Solution, pH 6.5
    2.0 ml
    Discontinued
    Supplier Number: PL.913
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Aminotest Buffer Solution, pH 7.0
    2.0 ml
    Discontinued
    Supplier Number: PL.914
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Aminotest Buffer Solution, pH 7.5
    2.0 ml
    Discontinued
    Supplier Number: PL.915
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource