VWR® Graefe Micro Hook
VWR® Graefe Micro Hook
Supplier:   VWR International
VWR® Graefe Micro Hook
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Graefe Micro Hook
VWR® Graefe Micro Hook
2 Options Available Below
Product Details & Documents
The VWR® Graefe Micro Hook is constructed from German steel.
  • Passivated
  • Compatible with Gamma/ETO/Autoclavable sterilization methods
Devices are available in sharp or blunt formats.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Longueur
    Tip Style
    Availability
    Price
  • VWR® Graefe Micro Hook
    Steel
    11.4 cm (4.5")
    Sharp
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $87.00
    $87.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $1,044.01
    $1,044.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $87.00
    Pack of 12
       $1,044.01
  • VWR® Graefe Micro Hook
    Steel
    11.4 cm (4.5")
    Blunt
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $87.00
    $87.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $1,044.01
    $1,044.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $87.00
    Pack of 12
       $1,044.01