VWR® Allis Tissue Clamp
VWR® Allis Tissue Clamp
Supplier:   VWR International
VWR® Allis Tissue Clamp
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Allis Tissue Clamp
VWR® Allis Tissue Clamp
2 Options Available Below
Product Details & Documents
The VWR® Allis Tissue Clamp is a ratcheted forcep used for grasping organs and slippery or dense tissue during electrosurgery.
  • Tip end varies depending on needs
  • Ergonomic design
The tip end style varies to meet the needs of the procedure. The device is straight with a 4x5 teeth configuration that features inward curving blades.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Longueur
    Jaw Type
    Curvature
    Availability
    Price
  • VWR® Allis Tissue Clamp
    Stainless steel, surgical grade
    152 mm (6")
    4×5 teeth, inward curving blades
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.54
    $43.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $522.46
    $522.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $43.54
    Pack of 12
       $522.46
  • VWR® Allis Tissue Clamp
    Stainless steel, surgical grade
    191 mm (7.5")
    4×5 teeth, inward curving blades
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $57.71
    $57.71
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $692.55
    $692.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $57.71
    Pack of 12
       $692.55