GBS Detect/Strep Reagents | Avantor
GBS Detect/Strep Reagents
GBS Detect/Strep Reagents
Supplier:  Hardy Diagnostics
Certificates
GBS Detect/Strep Reagents
GBS Detect/Strep Reagents
5 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
GBS Detect is used for the isolation and differentiation by enhanced hemolysis of gamma hemolytic Group B Streptococcus.
  • Grouping reagents for the rapid latex agglutination test
  • Lancefield grouping includes A,B,C,D,F,G latex, controls, extraction reagents, cards, and mixing sticks
  • StrepQuick™ to aid in the identification of gram positive cocci
GBS Detect™, for non-hemolytic Group B Strep. Granada Medium for hemolytic Group B Strep. Grouping Reagents A, B, C, and G, for the rapid latex agglutination test. PYR Test Kit with chromogenic developer on paper disks. Selective Beta Strep Agar, for Group A Strep only (Streptococcus pyogenes), especially for throat cultures. Selective Strep Agar (COBA Medium), for the selective isolation of all species of Strep. ci. StrepQuick™ performs a PYR, LAP, and Esculin test to aid in the identification of gram positive coc.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Format
    Taille
    Availability
    Price
  • GBS Detect™, for Non-Hemolytic Group B Strep
    15×100 mm plate
    Pack of 10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 28,50 $
    28,50 $
    Each
       28,50 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: A300
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • GBS Detect™, for non-hemolytic group B Strep
    15×100 mm plate
    100 plates/box
    Discontinued
    Supplier Number: A300BX
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Granada Medium, for Hemolytic Group B Strep
    15×100 mm plate
    Pack of 10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 67,30 $
    67,30 $
    Each
       67,30 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: G123
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Granada Medium, for Hemolytic Group B Strep
    15×100 mm plate
    Pack of 10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - 73,60 $
    73,60 $
    Pack of 10
       73,60 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: G123
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • PYR Test Kit With 5ml Chromogenic Developer
    25 Tests
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 78,60 $
    78,60 $
    Each
       78,60 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: Z75
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Selective Strep Agar (COBA Medium)
    15×100 mm plate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 32,40 $
    32,40 $
    Each
       32,40 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: A70
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.