Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
PBS, 20X Solution, pH 7.9, Teknova | Avantor

PBS, 20X Solution, pH 7.9, Teknova

Supplier:   Teknova
PBS, 20X Solution, pH 7.9, Teknova
Supplier:  Teknova
Certificates
PBS, 20X Solution, pH 7.9, Teknova

2 Options Available Below

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

20 X PBS (Phosphate Buffered Saline) solution consisting of 2.7M sodium chloride, 54mM potassium chloride, 86mM sodium phosphate, dibasic, 28mM potassium phosphate, monobasic, 1X solution pH 7.9.

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Désignation
    Taille
    pH
    Availability
    Price
  • PBS, 20X, Sterile
    1000 ml
    7.9
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $128.51
    $128.51
    Each
       $128.51
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: P0179
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PBS, 20X, Sterile
    1000 ml
    7.9
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1,000ml)
    Each (1,000ml) - $414.30
    $414.30
    Each (1,000ml)
       $414.30

    Supplier Number: P0179

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.