VWR® Thermal Printer Paper | Avantor
VWR® Thermal Printer Paper
Thermal printer paper, 58 mm, 18 mm, 1 Roll
Catalog # 47729-740
Fournisseur #:  PRX2
VWR® Thermal Printer Paper
Catalog # 47729-740
VWR® Thermal Printer Paper
Thermal printer paper, 58 mm, 18 mm, 1 Roll
Price
$27.69
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Heat sensitive paper for use with VWR® sterilizer with printer model AS12P.
Spécifications
  • Désignation:
    Thermal printer paper
  • Longueur:
    18 mm
  • Packaging:
    1 Roll
  • Width:
    58 mm