KLH
10 mg
Catalog # CA82022-438
Supplier:   G-Biosciences
 :  786-088
KLH
Catalog # CA82022-438
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
CAS Number:  
Price
826,42 $
Log in pour la disponibilité
Each (10mg)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    10 mg
  • Cat. No.:
    CA82022-438
  • Protein/peptide name:
    KLH
  • Grade:
    Immunological Grade