Bovine Serum Albumin (BSA), Biotin
Catalogue # CA001-0633
Fournisseur: Rockland Immunochemical
Numéro CAS:
Spécifications
- Conjugation:Biotin
- Source:Serum
- Species:Bovine
- Size:1 mg
- Protein synonyms:BSA|Fraction V|Cohn Fraction V
- Protein/peptide name:Bovine Serum Albumin
- Cat. no.:CA001-0633
- Supplier No.:001-0633