TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience | Avantor
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
New Product
Supplier:   Tosoh Bioscience
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
Supplier:  Tosoh Bioscience
New Product
Certificates
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
7 Options Available Below
Product Details & Documents
TSK-Gel® NPH columns are stainless steel with polymer based.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • 78048-878
  • 78048-994
  • 78048-526
  • 78048-742
  • 78048-822
  • 78048-992
  • 78049-692
  • Max. pressure:
  • 200 bar
  • pH range:
  • 1.0 - 14.0
  • 2.0 - 12.0
  • 2.0 - 12.0
  • 2.0 - 12.0
  • 2.0 - 12.0
  • Temperature limit:
  • 60 °C
Spécifications
Product Family Options
Guard columns
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Phase
    Column Hardware
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Packing Material
    Availability
    Price
  • TSK-Gel® DEAE-NPR Guard column
    Colonne de garde
    DEAE
    Acier inoxydable
    5 µm
    4.60 mm
    5 mm
    Silica
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $985.25
    $985.25
    Each
       $985.25
    Supplier Number: 17088
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    78048-878
    Max. pressure
    pH range
    Temperature limit
    New Product
  • TSK-Gel® DNA-NPR Guard column
    Colonne de garde
    DEAE
    Acier inoxydable
    5 µm
    4.60 mm
    5 mm
    Silica
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $985.25
    $985.25
    Each
       $985.25
    Supplier Number: 18253
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    78048-994
    Max. pressure
    pH range
    Temperature limit
    New Product
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Phase
    Column Hardware
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Packing Material
    Availability
    Price
  • TSK-Gel® SAX
    Analytique
    SAX (Strong Anion Exchange)
    Acier inoxydable
    5 µm
    6.00 mm
    150 mm
    Silica
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,841.43
    $2,841.43
    Each
       $2,841.43
    Supplier Number: 07157
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    78048-526
    Max. pressure
    pH range
    1.0 - 14.0
    Temperature limit
    New Product
  • TSK-Gel® DEAE-NPR, non porous
    Analytique
    DEAE
    Acier inoxydable
    2.5 µm
    4.60 mm
    35 mm
    Silica
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,874.07
    $2,874.07
    Each
       $2,874.07
    Supplier Number: 13075
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    78048-742
    Max. pressure
    pH range
    2.0 - 12.0
    Temperature limit
    New Product
  • TSK-Gel® Butyl-NPR, non porous
    Analytique
    Butyl
    Acier inoxydable
    2.5 µm
    4.60 mm
    35 mm
    Silica
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,378.66
    $3,378.66
    Each
       $3,378.66
    Supplier Number: 14947
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    78048-822
    Max. pressure
    pH range
    2.0 - 12.0
    Temperature limit
    New Product
  • TSK-Gel® DNA-NPR, non porous
    Analytique
    DEAE
    Acier inoxydable
    2.5 µm
    4.60 mm
    75 mm
    Silica
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,908.31
    $3,908.31
    Each
       $3,908.31
    Supplier Number: 18249
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    78048-992
    Max. pressure
    pH range
    2.0 - 12.0
    Temperature limit
    New Product
  • TSKgel Butyl-NPR
    Analytique
    Butyl
    Acier inoxydable
    2.5 µm
    4.60 mm
    100 mm
    Silica
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,771.71
    $3,771.71
    Each
       $3,771.71
    Supplier Number: 42168
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    78049-692
    Max. pressure
    200 bar
    pH range
    2.0 - 12.0
    Temperature limit
    60 °C