VWR® Loading Dye Base 50X | Avantor
VWR® Loading Dye Base 50X
Loading Dye Base 50X, 25 mL
Catalog # 10836-726
Supplier:   VWR
Fournisseur #:  1B1812-25ML
VWR® Loading Dye Base 50X
Catalog # 10836-726
Supplier:  VWR
CAS Number:  
VWR® Loading Dye Base 50X
Loading Dye Base 50X, 25 mL
CAS Number:  
Price
$113.51
Log in pour la disponibilité
Each (25ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Loading Dye Base, 50X is used for custom loading buffer preparation.
  • Custom loading buffer preparation
  • Concentrated solution containing patent blue
  • Eliminates the need to weigh messy dye powders
Loading Dye Base, 50X is used for custom loading buffer preparation. The Loading Dye Base is a concentrated solution containing patent blue, bromophenol blue and amaranth tracking dyes, which migrate at approximately 4,000 bp, 400 bp and 10 bp, on a 1% agarose gel, respectively. Using Loading Dye Base eliminates the need to weigh messy dye powders.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Loading Dye Base 50X
  • Taille:
    25 mL