Inserts for Versa Vials™, Restek
Supplier:   Restek
Inserts for Versa Vials™, Restek
Supplier:  Restek
Certificates
Inserts for Versa Vials™, Restek
Inserts for Versa Vials™, Restek
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Glass and polypropylene Versa Vial™ inserts are compatible with Versa Vials™ of various sizes.
  • 250 µl volume vial compatibility
  • Glass or polypropylene construction
Inserts for Versa Vials™ are made of rugged polypropylene or glass and feature a flat-bottomed design or flanges.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Bottom Style
    Matière
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Versa vial insert with glass flange
    0.25 ml
    Conical bottom
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 236,84 $
    236,84 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       236,84 $
    Supplier Number: 22707
  • Versa vial insert with flange
    0.25 ml
    Conical bottom
    PP
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 26,24 $
    26,24 $
    Pack of 100
       26,24 $
    Supplier Number: -
  • Versa vial insert with flange
    0.25 ml
    Conical bottom
    PP
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 236,18 $
    236,18 $
    Pack of 1,000
       236,18 $
    Supplier Number: -
  • Versa vial insert
    0.25 ml
    Flat bottom
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 40,68 $
    40,68 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       40,68 $
    Supplier Number: 22711
  • Versa vial insert
    0.25 ml
    Flat bottom
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 278,89 $
    278,89 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       278,89 $
    Supplier Number: 22712