Mini Wool Puller/Inserter, Restek | Avantor
Mini Wool Puller/Inserter, Restek
Mini Wool Puller/Inserter
Catalog # RK20114
Supplier:   Restek
Fournisseur #:  20114
Mini Wool Puller/Inserter, Restek
Catalog # RK20114
Supplier:  Restek
Mini Wool Puller/Inserter, Restek
Mini Wool Puller/Inserter, Restek
Mini Wool Puller/Inserter
Price
$90.62
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Pack of 2
Product Details & Documents
This miniature puller/inserter device is ideal for handily manipulating wool plugs.
  • Slender design
  • Easy to maneuver
Insert and remove wool plugs easily.
Caution: Not recommended for use with double gooseneck liners.
Spécifications
  • Désignation:
    Mini Wool Puller/Inserter