WISP 96 Style, Shell Vials, Restek
Supplier: Restek
Jump to:
À propos de cet article
WISP 96 shell vials are fabricated in either glass or polypropylene and feature an 8 mm orifice.
- 8 mm orifice
- Glass or polypropylene construction
- Clear or amber color
Vials have a volume of 1 ml or 700 µl depending on model.
Ordering information: 8 mm Starburst Plugs sold separately.
6 Options Available Below
Product Details & Documents
WISP 96 shell vials are fabricated in either glass or polypropylene and feature an 8 mm orifice.
- 8 mm orifice
- Glass or polypropylene construction
- Clear or amber color
Vials have a volume of 1 ml or 700 µl depending on model.
Ordering information: 8 mm Starburst Plugs sold separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationCapacitéDiameter ×HMatièreColorAvec bouchonAvailabilityPrice
- WISP 96 Style Shell Vial1.00 ml8×40 mmPPClearNonDiscontinued-Supplier Number: 24678
- WISP 96 Style Shell Vial1.00 ml8×40 mmPPClearNonLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 1,000Pack of 1,000 - $207.30$207.30Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1,000$207.30Supplier Number: 24679
- WISP 96 Style Shell Vial0.70 ml8×40 mmPPClearNonLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 200Pack of 200 - $65.14$65.14Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 200$65.14Supplier Number: 24680
- WISP 96 Style Shell Vial1.00 ml8×40 mmGlassClearNonLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 200Pack of 200 - $64.18$64.18Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 200$64.18Supplier Number: 24662
- WISP 96 Style Shell Vial1.00 ml8×40 mmGlassClearNonLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 1,000Pack of 1,000 - $245.40$245.40Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1,000$245.40Supplier Number: 24663
- WISP 96 Style Shell Vial1.00 ml8×40 mmGlassAmberNonLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 200Pack of 200 - $52.71$52.71Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 200$52.71Supplier Number: 24664
- WISP 96 Style Shell Vial1.00 ml8×40 mmGlassAmberNonLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 1,000Pack of 1,000 - $252.14$252.14Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1,000$252.14Supplier Number: 24665