8 mm Screw-Thread Vials with 100 µl Insert, Restek | Avantor
8 mm Screw-Thread Vials with 100 µl Insert, Restek
Supplier:   Restek
8 mm Screw-Thread Vials with 100 µl Insert, Restek
Supplier:  Restek
Certificates
8 mm Screw-Thread Vials with 100 µl Insert, Restek
8 mm Screw-Thread Vials with 100 µl Insert, Restek
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Vials with glass or polypropylene inserts feature 8 mm mouths and screw-thread sealing format.
  • Plastic fabrication
  • Polypropylene or glass inserts
  • 8 mm orifice
  • Screw-thread format
Vials have a 100 μl capacity.
Ordering information: Amber plastic vial with clear glass insert available on request. (1000-packs only)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Screw-thread vial with 100 µl PP insert
    2.00 ml
    Plastic
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $67.42
    $67.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $67.42
    Supplier Number: 24623
  • Screw-thread vial with 100 µl PP insert
    2.00 ml
    Plastic
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $380.49
    $380.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $380.49
    Supplier Number: 24624
  • Screw-thread vial with 100 µl glass insert
    2.00 ml
    Plastic
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $372.59
    $372.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $372.59
    Supplier Number: 24625