Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Human Recombinant CTRP5 (from E. coli) | Avantor

Human Recombinant CTRP5 (from E. coli)

10 μg
Catalog # 75793-762
Supplier:   Prosci
Fournisseur #:  90-148
Human Recombinant CTRP5 (from <i>E. coli</i>)
Catalog # 75793-762
Supplier:  Prosci
CAS Number:  
Human Recombinant CTRP5 (from E. coli)

10 μg

CAS Number:  
Price
$884.14
Log in pour la disponibilité
Each (10µG)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

CTRP5 (C1qTNF-related protein 5; C1QTNF5) belongs to a highly conserved family of adiponectin paralogs. CTRP5 mediates activation of AMP-activated protein kinase (AMPK) in muscle and liver cells, thereby regulating glucose and lipid metabolism. Serum levels of CTRP5 are significantly higher in obese/diabetic animal models compared to normal controls. Furthermore, CTRP5 may be a putative biomarker for mitochondrial dysfunction. Defects in C1QTNF5 are a cause of late-onset retinal degeneration (LORD).

  • Fusion-Tag: His Tag

This recombinant proteins is for research use only.

Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    10 μg
  • Cat. No.:
    75793-762
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    CTRP5
  • Storage conditions:
    Working aliquots are stable for up to 3 months when stored at −20 °C.
  • Formulation:
    Lyophilized from a 0.2um-filtered solution in 55mM TRIS-Cl, pH 8.2, containing 150mM NaCl.
  • Protein synonyms:
    C1QTNF5|Complement C1q Tumor Necrosis Factor-related Protein 5
  • Purity:
    >90% (SDS-PAGE)
  • Tag sequence:
    His Tag
  • Sequence:
    16-243
  • Species:
    Human
  • Source:
    E. coli

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.