Reactive Biotin Compounds, Biotium
Supplier:   Biotium
Reactive Biotin Compounds, Biotium
Supplier:  Biotium
Certificates
Reactive Biotin Compounds, Biotium
Reactive Biotin Compounds, Biotium
33 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Biotinylation reagents with a variety of reactive functional groups.
  • Reagents for biotinylation of proteins and other biomolecules
  • Full selection of reactive functional groups
  • Variety of linker lengths available for improved water solubility and streptavidin binding
Biotium offers reactive biotin compounds with a variety of functional groups:
Amine reactive:
Succinimidyl esters react with primary and secondary amines and can be used to label proteins or peptides
The Biotin SE Protein Labeling Kit includes everything you need to label and purify three reactions of up to 1 mg protein each with biotin SE
Thiol reactive:
Maleimide and iodoacetamide react with thiol groups
MTSEA selectively labels thiols under mild conditions
TS biotin compounds allow selective labeling of cell surface thiols
Other reactive chemistries:
Amine groups can be reacted with activated carboxylic acids
Cadaverine can be coupled to carboxylic acids, DNA, and other biomolecules
Cadaverine free base can be directly coupled to activated carboxylic acids without the use of additional base
Hydrazides react with aldehydes or ketones to form unstable hydrazone linkages
Aminooxy reacts with aldehydes or ketones to form stable oxime bonds, and may be preferable to hydrazides for labeling
Tyramides can be used for HRP-mediated tyramide signal amplification (TSA) reactions
Alkynes react with azides by copper(I)-catalyzed 1,3-dipolar Huisgen cycloaddition
BCN groups react with azides by copper-free 1,3-dipolar Huisgen cycloaddition
Also see our selection of fluorescent CF™ Dye Streptavidin and Monoclonal Mouse Anti-Biotin Conjugates.
Product Family Options
Amine-reactive biotin compounds
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Biotin Succinimidyl Ester
    100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $156.74
    $156.74
    Each (100mg)
       $156.74
    Supplier Number: 90050
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-X Succinimidyl Ester
    100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $244.16
    $244.16
    Each (100mg)
       $244.16
    Supplier Number: 90051
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-XX Succinimidyl Ester
    100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $399.25
    $399.25
    Each (100mg)
       $399.25
    Supplier Number: 90052
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-PEO4 Succinimidyl Ester
    5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5mg)
    Each (5mg) - $244.38
    $244.38
    Each (5mg)
       $244.38
    Supplier Number: 90069
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Bioin-12 Succinimidyl Ester
    50 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $298.60
    $298.60
    Each (50mg)
       $298.60
    Supplier Number: 90083
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin SE Protein Labelling Kit
    1 kit
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $820.66
    $820.66
    Each
       $820.66
    Supplier Number: 92224
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Thiol-reactive biotin compounds
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Biotin-X-C5-Maleimide
    5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5mg)
    Each (5mg) - $288.71
    $288.71
    Each (5mg)
       $288.71
    Supplier Number: 90058
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-PEO4-Maleimide
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $332.48
    $332.48
    Each (10mg)
       $332.48
    Supplier Number: 90112
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin Iodoacetamide
    25 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25mg)
    Each (25mg) - $326.63
    $326.63
    Each (25mg)
       $326.63
    Supplier Number: 90059
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • MTSEA Biotin
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $153.41
    $153.41
    Each (10mg)
       $153.41
    Supplier Number: 90064
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • MTSEA Biotin
    50 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $582.02
    $582.02
    Each (50mg)
       $582.02
    Supplier Number: 90064-1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • MTSEA Biotin-X
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $212.82
    $212.82
    Each (10mg)
       $212.82
    Supplier Number: 90065
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • MTSEA Biotin-X
    50 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $610.34
    $610.34
    Each (50mg)
       $610.34
    Supplier Number: 90065-1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • MTSEA Biotin-XX
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $358.29
    $358.29
    Each (10mg)
       $358.29
    Supplier Number: 90066
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • MTSEA Biotin-XX
    50 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $980.68
    $980.68
    Each (50mg)
       $980.68
    Supplier Number: 90066-1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • TS Biotin Ethylenediamine
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $386.01
    $386.01
    Each (10mg)
       $386.01
    Supplier Number: 92010
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • TS Biotin-X Ethylenediamine
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $405.83
    $405.83
    Each (10mg)
       $405.83
    Supplier Number: 92011
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • TS Biotin-XX Ethylenediamine
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $430.55
    $430.55
    Each (10mg)
       $430.55
    Supplier Number: 92012
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Other reactive biotin compounds
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Biotin-PEO3-Amine
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $214.68
    $214.68
    Each (10mg)
       $214.68
    Supplier Number: 90067
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-PEO4-Amine
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $244.38
    $244.38
    Each (10mg)
       $244.38
    Supplier Number: 90068
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-PEO2-PPO2-Amine TFA
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $313.44
    $313.44
    Each (10mg)
       $313.44
    Supplier Number: 90078
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin Cadaverine, TFA
    50 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $288.71
    $288.71
    Each (50mg)
       $288.71
    Supplier Number: 90063
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-X Cadaverine, TFA
    20 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20mg)
    Each (20mg) - $288.71
    $288.71
    Each (20mg)
       $288.71
    Supplier Number: 90061
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin Cadaverine, free base
    50 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $379.36
    $379.36
    Each (50mg)
       $379.36
    Supplier Number: 90079
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-X Cadaverine, free base
    20 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20mg)
    Each (20mg) - $344.81
    $344.81
    Each (20mg)
       $344.81
    Supplier Number: 90080
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-PEO4-Hydrazide
    10 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10mg)
    Each (10mg) - $307.17
    $307.17
    Each (10mg)
       $307.17
    Supplier Number: 90111
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Aminooxy-Biotin
    5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5mg)
    Each (5mg) - $561.20
    $561.20
    Each (5mg)
       $561.20
    Supplier Number: 90113
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-XX Tyramide
    0.5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500µG)
    Each (500µG) - $714.70
    $714.70
    Each (500µG)
       $714.70
    Supplier Number: 92176
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin Azide
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $186.65
    $186.65
    Each (1mg)
       $186.65
    Supplier Number: 92167
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin Alkyne
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $179.90
    $179.90
    Each (1mg)
       $179.90
    Supplier Number: 92168
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin BCN
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $685.28
    $685.28
    Each (1mg)
       $685.28
    Supplier Number: 92169
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Biotin free acids
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Biotin-X Free Acid
    100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $168.27
    $168.27
    Each (100mg)
       $168.27
    Supplier Number: 90053
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Biotin-XX Free Acid
    100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $344.81
    $344.81
    Each (100mg)
       $344.81
    Supplier Number: 90054
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.