Cap Inserts for Cryogenic Vials, Globe Scientific | Avantor
Cap Inserts for Cryogenic Vials, Globe Scientific
Supplier:   Globe Scientific
Cap Inserts for Cryogenic Vials, Globe Scientific
Supplier:  Globe Scientific
Certificates
Cap Inserts for Cryogenic Vials, Globe Scientific
Cap Inserts for Cryogenic Vials, Globe Scientific
9 Options Available Below
Product Details & Documents
Produced from polypropylene, cap inserts are available in assorted colors and are ideal for color coding and sample identification
  • Polypropylene (PP)
  • Designed for use with globe scientific CryoClear cryogenic vials
  • Suitable for use on both internal and extenrally threaded caps
The inserts nest easily into place on both internal and external caps.
Ordering information: Cap inserts are packaged 1000 per bag.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Availability
    Price
  • Cap inserts for cryogenic vials
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 120,26 $
    120,26 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       120,26 $
    Supplier Number: 30079Y
  • Cap inserts for cryogenic vials
    Grey
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 120,26 $
    120,26 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       120,26 $
    Supplier Number: 30079A
  • Cap inserts for cryogenic vials
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 121,95 $
    121,95 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       121,95 $
    Supplier Number: 30079B
  • Cap inserts for cryogenic vials
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 120,26 $
    120,26 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       120,26 $
    Supplier Number: 30079G
  • Cap inserts for cryogenic vials
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 120,26 $
    120,26 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       120,26 $
    Supplier Number: 30079N
  • Cap inserts for cryogenic vials
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 120,26 $
    120,26 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       120,26 $
    Supplier Number: 30079P
  • Cap inserts for cryogenic vials
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 120,26 $
    120,26 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       120,26 $
    Supplier Number: 30079R
  • Cap inserts for cryogenic vials
    Violet
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 121,95 $
    121,95 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       121,95 $
    Supplier Number: 30079V
  • Cap inserts for cryogenic vials
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - 121,95 $
    121,95 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       121,95 $
    Supplier Number: 30079W