Urine Test Strips | Avantor
Urine Test Strips
Supplier:   LW Scientific
Urine Test Strips
Supplier:  LW Scientific
Certificates
Urine Test Strips
Urine Test Strips
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Easy-to-use test strips check for up to 10 parameters.
  • Easy to Use
5 Parameter Urine Reagent Strips: Glucose, Protein, pH, Blood, Ketone
10 Parameter Urine Reagent Strips: Glucose, Protein, pH, Blood, Ketone, bilirubin, nitrite, urobilinogen, specific gravity, and leukocytes.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Urine Test Strips, 5 Parameters Pk/100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $87.25
    $87.25
    Each
       $87.25
    Supplier Number: URS-05PR-7777
  • Urine Test Strips, 10 Parameters
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $101.75
    $101.75
    Pack of 100
       $101.75
    Supplier Number: URS-10PR-7777