Staticide® Concentrate, ACL Staticide
Supplier:   ACL Staticide
Staticide® Concentrate, ACL Staticide
Supplier:  ACL Staticide
Certificates
Staticide® Concentrate, ACL Staticide
Staticide® Concentrate, ACL Staticide
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Staticide® Concentrate is available to save freight, handling, and storage costs while offering greater flexibility in dilution.
Staticide® Concentrate can be diluted with tap waater, Isopropyl Alcohol, Carbon Tetrachloride, or Perchloroethylene to meet various processing needs.
Staticide® Concentrate should be mixed with water or other solvents in the following concentrate solvent ratios to obtain these formulations: General Purpose Staticide® 1:99, Heavy Duty Staticide® 1:39
 : When properly applied, Staticide® complies with or exceeds all electrostatic decay criteria established for antistatic performance as set forth by NFPA and MIL B-81705, when tested in accordance with Federal Test Std 101B, Method 4046.
 : Staticide® Concentrate is available in quart, gallon, and 50 gallon drum containers.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Drum
    189.3 L (50 gal.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50US Gal)
    Each (50US Gal) - $52,272.58
    $52,272.58
    Each (50US Gal)
       $52,272.58
    Supplier Number: 3000D
  • Gallon
    3.8 L (1 gal.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1US Gal)
    Each (1US Gal) - $2,125.89
    $2,125.89
    Each (1US Gal)
       $2,125.89
    Supplier Number: 3000G
  • Quart
    946.3 mL (32 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1qt US)
    Each (1qt US) - $345.86
    $345.86
    Each (1qt US)
       $345.86
    Supplier Number: 3000Q
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.