Quick Release Iris Hook, OR Grade, Sklar | Avantor
Quick Release Iris Hook, OR Grade, Sklar
Supplier:   Sklar
Quick Release Iris Hook, OR Grade, Sklar
Supplier:  Sklar
Certificates
Quick Release Iris Hook, OR Grade, Sklar
Quick Release Iris Hook, OR Grade, Sklar
7 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The Sklar Iris Hook is a versatile instrument that can be used in many procedures to hold and retract tissue.
It is similar to, but smaller than the Emmett Hook, and the hook is slightly angled. The hook, available in multiple diameters, is at the end of a long, narrow handle, often 9 or 12 inches in length.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Longueur
    Matière
    Tip Configuration
    Availability
    Price
  • 22.9 cm (9")
    Stainless steel
    Quick Release
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $399.15
    $399.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $399.15
    Supplier Number: 90-8336
  • 22.9 cm (9")
    Stainless steel
    Quick Release
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $399.15
    $399.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $399.15
    Supplier Number: 90-8335
  • 30.5 cm (12")
    Stainless steel
    Quick Release
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $428.72
    $428.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $428.72
    Supplier Number: 90-8348
  • 30.5 cm (12")
    Stainless steel
    Quick Release
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $428.72
    $428.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $428.72
    Supplier Number: 90-8346
  • 22.9 cm (9")
    Stainless steel
    Quick Release
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $399.15
    $399.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $399.15
    Supplier Number: 90-8334
  • 22.9 cm (9")
    Stainless steel
    Quick Release
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $1,579.96
    $1,579.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 4
       $1,579.96
    Supplier Number: 90-8332
  • 30.5 cm (12")
    Stainless steel
    Quick Release
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $428.72
    $428.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $428.72
    Supplier Number: 90-8344