Corning® Polypropylene Funnel, Corning
Supplier:   Corning
Corning® Polypropylene Funnel, Corning
Supplier:  Corning
Certificates
Corning® Polypropylene Funnel, Corning
Corning® Polypropylene Funnel, Corning
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Funnels, made of durable PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
Allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Matière
    Longueur
    Availability
    Price
  • Short Stem Funnel
    30 mm
    PP
    45 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $131.75
    $131.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $131.75
    $131.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 24
       $131.75
    Each
       $131.75
    Supplier Number: 6120P-30
  • Short Stem Funnel
    40 mm
    PP
    65 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $157.25
    $157.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.25
    $157.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 24
       $157.25
    Each
       $157.25
    Supplier Number: 6120P-40
  • Short Stem Funnel
    50 mm
    PP
    85 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $218.00
    $218.00
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $218.00
    $218.00
    Case of 24
       $218.00
    Each
       $218.00
    Supplier Number: 6120P-50
  • Short Stem Funnel
    75 mm
    PP
    110 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $130.90
    $130.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $130.90
    $130.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $130.90
    Each
       $130.90
    Supplier Number: 6120P-75
  • Short Stem Funnel
    100 mm
    PP
    155 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $153.85
    $153.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $153.85
    $153.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $153.85
    Each
       $153.85
    Supplier Number: 6120P-100
  • Short Stem Funnel
    120 mm
    PP
    180 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $199.00
    $199.00
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $199.00
    $199.00
    Case of 12
       $199.00
    Each
       $199.00
    Supplier Number: 6120P-120
  • Short Stem Funnel
    150 mm
    PP
    220 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $235.00
    $235.00
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Case of 12
       $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: 6120P-150