ESD Two-Layer Rubber Table Matting, Transforming Technologies
ESD Two-Layer Rubber Table Matting, Transforming Technologies
ESD Two-Layer Rubber Table Matting, Transforming Technologies
Certificates
ESD Two-Layer Rubber Table Matting, Transforming Technologies
ESD Two-Layer Rubber Table Matting, Transforming Technologies
53 Options Available Below
Product Details & Documents
Anti-static workstation mats are made of a durable two-ply rubber that offers excellent resistance to hot solders, soldering irons, and most solvents. A conductive layer backs the static dissipative top layer, creating outstanding electrical performance characteristics. Available in Nasa Blue, Royal Blue, Green, or Gray with the following features:
Dissipative work surface: 10E6 – 10E8 ohms Rtt
Thickness: 0.060" or 0.080"
Resistance to Ground: 8 x 10E6-8 ohms
Resistance Point to Point: 2 x 10E6-8 ohms
Product Family Options
Pre-Cut ESD Table Mats
Informations sur le produit
  • Color
    Épaisseur
    Taille
    Availability
    Price
  • Gray
    0.060"
    61 x 91.4 cm (24 x 36")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $99.20
    $99.20
    Each
       $99.20
    Supplier Number: MTLP2436GY
  • Blue
    0.060"
    61 x 91.4 cm (24 x 36")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $99.20
    $99.20
    Each
       $99.20
    Supplier Number: MTLP2436B
  • Royal Blue
    0.060"
    61 x 91.4 cm (24 x 36")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $99.20
    $99.20
    Each
       $99.20
    Supplier Number: MTLP2436RB
  • Gray
    0.060"
    61 x 122 cm (24 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $133.00
    $133.00
    Each
       $133.00
    Supplier Number: MTLP2448GY
  • Blue
    0.060"
    61 x 122 cm (24 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $133.00
    $133.00
    Each
       $133.00
    Supplier Number: MTLP2448B
  • Royal Blue
    0.060"
    61 x 122 cm (24 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $133.00
    $133.00
    Each
       $133.00
    Supplier Number: MTLP2448RB
  • Gray
    0.060"
    91.4 x 122 cm (36 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $199.00
    $199.00
    Each
       $199.00
    Supplier Number: MTLP3648GY
  • Blue
    0.060"
    91.4 x 122 cm (36 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $199.00
    $199.00
    Each
       $199.00
    Supplier Number: MTLP3648B
  • Royal Blue
    0.060"
    91.4 x 122 cm (36 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $199.00
    $199.00
    Each
       $199.00
    Supplier Number: MTLP3648RB
  • Gray
    0.060"
    91.4 x 183 cm (36 x 72")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $298.00
    $298.00
    Each
       $298.00
    Supplier Number: MTLP3672GY
  • Blue
    0.060"
    91.4 x 183 cm (36 x 72")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $298.00
    $298.00
    Each
       $298.00
    Supplier Number: MTLP3672B
  • Royal Blue
    0.060"
    91.4 x 183 cm (36 x 72")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $298.00
    $298.00
    Each
       $298.00
    Supplier Number: MTLP3672RB
  • Gray
    0.080"
    61 x 91.4 cm (24 x 36")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $118.00
    $118.00
    Each
       $118.00
    Supplier Number: MT2436GY
  • Green
    0.080"
    61 x 91.4 cm (24 x 36")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $118.00
    $118.00
    Each
       $118.00
    Supplier Number: MT2436GN
  • Blue
    0.080"
    61 x 91.4 cm (24 x 36")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $118.00
    $118.00
    Each
       $118.00
    Supplier Number: MT2436B
  • Royal Blue
    0.080"
    61 x 91.4 cm (24 x 36")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $118.00
    $118.00
    Each
       $118.00
    Supplier Number: MT2436RB
  • Gray
    0.080"
    61 x 122 cm (24 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.00
    $157.00
    Each
       $157.00
    Supplier Number: MT2448GY
  • Green
    0.080"
    61 x 122 cm (24 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.00
    $157.00
    Each
       $157.00
    Supplier Number: MT2448GN
  • Blue
    0.080"
    61 x 122 cm (24 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.00
    $157.00
    Each
       $157.00
    Supplier Number: MT2448B
  • Royal Blue
    0.080"
    61 x 122 cm (24 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.00
    $157.00
    Each
       $157.00
    Supplier Number: MT2448RB
  • Gray
    0.080"
    91.4 x 122 cm (36 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: MT3648GY
  • Green
    0.080"
    91.4 x 122 cm (36 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: MT3648GN
  • Blue
    0.080"
    91.4 x 122 cm (36 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: MT3648B
  • Royal Blue
    0.080"
    91.4 x 122 cm (36 x 48")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.00
    $235.00
    Each
       $235.00
    Supplier Number: MT3648RB
  • Gray
    0.080"
    91.4 x 183 cm (36 x 72")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $352.00
    $352.00
    Each
       $352.00
    Supplier Number: MT3672GY
  • Green
    0.080"
    91.4 x 183 cm (36 x 72")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $352.00
    $352.00
    Each
       $352.00
    Supplier Number: MT3672GN
  • Blue
    0.080"
    91.4 x 183 cm (36 x 72")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $352.00
    $352.00
    Each
       $352.00
    Supplier Number: MT3672B
  • Royal Blue
    0.080"
    91.4 x 183 cm (36 x 72")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $352.00
    $352.00
    Each
       $352.00
    Supplier Number: MT3672RB
ESD Table Mat Rolls
Informations sur le produit
  • Color
    Épaisseur
    Taille
    Availability
    Price
  • Gray
    0.060"
    61 cm x 15.2 m (24" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $797.00
    $797.00
    Each
       $797.00
    Supplier Number: MT2524GY
  • Blue
    0.060"
    61 cm x 15.2 m (24" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $797.00
    $797.00
    Each
       $797.00
    Supplier Number: MT2524B
  • Royal Blue
    0.060"
    61 cm x 15.2 m (24" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $797.00
    $797.00
    Each
       $797.00
    Supplier Number: MT2524RB
  • Gray
    0.060"
    76.2 cm x 15.2 m (30" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $996.00
    $996.00
    Each
       $996.00
    Supplier Number: MT2530GY
  • Blue
    0.060"
    76.2 cm x 15.2 m (30" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $996.00
    $996.00
    Each
       $996.00
    Supplier Number: MT2530B
  • Royal Blue
    0.060"
    76.2 cm x 15.2 m (30" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $996.00
    $996.00
    Each
       $996.00
    Supplier Number: MT2530RB
  • Gray
    0.060"
    91.4 cm x 15.2 m (36" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,200.00
    $1,200.00
    Each
       $1,200.00
    Supplier Number: MT2536GY
  • Blue
    0.060"
    91.4 cm x 15.2 m (36" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,200.00
    $1,200.00
    Each
       $1,200.00
    Supplier Number: MT2536B
  • Royal Blue
    0.060"
    91.4 cm x 15.2 m (36" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,200.00
    $1,200.00
    Each
       $1,200.00
    Supplier Number: MT2536RB
  • Gray
    0.080"
    61 cm x 15.2 m (24" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $857.00
    $857.00
    Each
       $857.00
    Supplier Number: MT4524GY
  • Green
    0.080"
    61 cm x 15.2 m (24" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $857.00
    $857.00
    Each
       $857.00
    Supplier Number: MT4524GN
  • Blue
    0.080"
    61 cm x 15.2 m (24" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $857.00
    $857.00
    Each
       $857.00
    Supplier Number: MT4524B
  • Royal Blue
    0.080"
    61 cm x 15.2 m (24" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $857.00
    $857.00
    Each
       $857.00
    Supplier Number: MT4524RB
  • Gray
    0.080"
    76.2 cm x 15.2 m (30" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,080.00
    $1,080.00
    Each
       $1,080.00
    Supplier Number: MT4530GY
  • Green
    0.080"
    76.2 cm x 15.2 m (30" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,080.00
    $1,080.00
    Each
       $1,080.00
    Supplier Number: MT4530GN
  • Blue
    0.080"
    76.2 cm x 15.2 m (30" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,080.00
    $1,080.00
    Each
       $1,080.00
    Supplier Number: MT4530B
  • Royal Blue
    0.080"
    76.2 cm x 15.2 m (30" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,080.00
    $1,080.00
    Each
       $1,080.00
    Supplier Number: MT4530RB
  • Gray
    0.080"
    91.4 cm x 15.2 m (36" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,290.00
    $1,290.00
    Each
       $1,290.00
    Supplier Number: MT4536GY
  • Green
    0.080"
    91.4 cm x 15.2 m (36" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,290.00
    $1,290.00
    Each
       $1,290.00
    Supplier Number: MT4536GN
  • Blue
    0.080"
    91.4 cm x 15.2 m (36" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,290.00
    $1,290.00
    Each
       $1,290.00
    Supplier Number: MT4536B
  • Royal Blue
    0.080"
    91.4 cm x 15.2 m (36" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,290.00
    $1,290.00
    Each
       $1,290.00
    Supplier Number: MT4536RB
  • Gray
    0.080"
    122 cm x 15.2 m (48" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,720.00
    $1,720.00
    Each
       $1,720.00
    Supplier Number: MT4548GY
  • Green
    0.080"
    122 cm x 15.2 m (48" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,720.00
    $1,720.00
    Each
       $1,720.00
    Supplier Number: MT4548GN
  • Blue
    0.080"
    122 cm x 15.2 m (48" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,720.00
    $1,720.00
    Each
       $1,720.00
    Supplier Number: MT4548B
  • Royal Blue
    0.080"
    122 cm x 15.2 m (48" x 50')
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,720.00
    $1,720.00
    Each
       $1,720.00
    Supplier Number: MT4548RB