Crego Elevator, OR Grade, Sklar | Avantor
Crego Elevator, OR Grade, Sklar
Supplier:   Sklar
Crego Elevator, OR Grade, Sklar
Supplier:  Sklar
Certificates
Crego Elevator, OR Grade, Sklar
Crego Elevator, OR Grade, Sklar
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Crego Elevators are constructed of stainless steel.
Industry standard.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Matière
    Curvature
    Tip Dimensions
    Availability
    Price
  • Crego Elevator
    20.3 cm (8")
    Stainless steel
    Fully Curved
    7 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $372.23
    $372.23
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $372.23
    Supplier Number: 40-7415
  • Crego Elevator
    20.3 cm (8")
    Stainless steel
    Fully Curved
    14 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $372.23
    $372.23
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $372.23
    Supplier Number: 40-7410
  • Crego Elevator
    20.3 cm (8")
    Stainless steel
    Slightly Curved
    7 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $367.14
    $367.14
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $367.14
    Supplier Number: 40-7420