Epoxy Pegboard, Interdyne | Avantor
Epoxy Pegboard, Interdyne
Pegboard, 24", 18", 21
Catalog # 10153-234
Supplier:   Interdyne
Fournisseur #:  EPB-1824
Epoxy Pegboard, Interdyne
Catalog # 10153-234
Supplier:  Interdyne
Epoxy Pegboard, Interdyne
Pegboard, 24", 18", 21
Price
$693.69
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Epoxy pegboards come standard in black with 1" thick material.
  • Pegs manufactured from polypropylene
  • Standard black pegs are 0.375" dia. and 5.5" long
  • White color and other peg lengths are available
Spécifications
  • Largeur:
    18"
  • Désignation:
    Pegboard
  • Hauteur:
    24"
  • No. of Pegs:
    21