Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics© | Avantor
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Supplier:   Bulbtronics
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Supplier:  Bulbtronics
Certificates
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
11 Options Available Below
Product Details & Documents
Various halogen bulbs.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Filament
    Bulb Life
    Longueur
    Ø
    Modèle
    Fond
    Tension
    Puissance
    OEM Number
    Availability
    Price
  • Bulb, Philips, 19.81 mm Light Center Length
    C6/single coil transverse
    100 h
    30 mm
    7.87 mm
    T2 1/2
    G4/2-pin
    6 V
    10 W
    7387
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $66.42
    $66.42
    Each
       $66.42
    Supplier Number: 0000985
  • Bulb, Philips, 19.81 mm Light Center Length
    C6/single coil transverse
    2000 h
    31 mm
    9.53 mm
    T3
    G4/2-pin
    6 V
    10 W
    6605
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $70.45
    $70.45
    Each
       $70.45
    Supplier Number: 0000124
  • Bulb, Philips, 19.81 mm Light Center Length (also replacement bulb for microscope models 1130, DXH110BU-F, DXH110BU-Q, H110BG-E, H110BU-B, H110BU-E, H110BU-H, H110BU-PP4, H110BU-PPU, H110TU-H, H110TU-PP4, XH110BG-J, XH110BG-Q, XH110BU-F, XH110BU-J, XH110TG-F XH110TG-Q, XH110TU-F, XH110TU-Q)
    C6/single coil transverse
    100 h
    31 mm
    9.53 mm
    T3
    G4/2-pin
    6 V
    20 W
    7388
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $63.76
    $63.76
    Each
       $63.76
    Supplier Number: 0000986
  • Bulb, Philips, 19.81 mm Light Center Length
    CBAR6/C6F/single coil flat/oval transverse
    100 h
    31 mm
    11.18 mm
    T3 1/2
    G4/2-pin
    6 V
    30 W
    5761
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $52.63
    $52.63
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $52.63
    Supplier Number: 0000808
  • Bulb, Philips, 30 mm Light Center Length
    C6/single coil transverse
    50 h
    44 mm
    11.18 mm
    T3 1/2
    G6.35/2-pin
    12 V
    50 W
    7027
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,314.39
    $5,314.39
    Each
       $5,314.39
    Supplier Number: 0000982
  • Bulb, Philips, Faceted Dichroic Reflector
    CC6/coiled coil transverse
    500 h
    44.45 mm
    50.8 mm
    MR16
    GX5.3/2-pin
    20 V
    150 W
    315093
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $102.63
    $102.63
    Each
       $102.63
    Supplier Number: 0001189
  • Bulb, Philips
    CC6/coiled coil transverse
    200 h
    44.45 mm
    50.8 mm
    MR16
    GX5.3/2-pin
    21 V
    150 W
    315929
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $111.81
    $111.81
    Each
       $111.81
    Supplier Number: 0001401
  • Bulb, Philips, Dichroic Reflector
    CC6/coiled coil transverse
    500 h
    44.45 mm
    50.8 mm
    MR16
    GX5.3/2-pin
    24 V
    250 W
    381665
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Bulb, Philips, Faceted Reflector
    CC8/coiled coil axial
    35 h
    47 mm
    50.8 mm
    MR16
    GY5.3/2-pin
    120 V
    300 W
    316190
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Bulb, Philips
    CC8/coiled coil axial
    75 h
    44.45 mm
    50.8 mm
    MR16
    GY5.3/2-pin
    86 V
    360 W
    204974
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Bulb, Philips, 30 mm Light Center Length
    CBAR6/C6F/single coil flat/oval transverse
    50 h
    44 mm
    11.18 mm
    T3 1/2
    GY6.35/2-pin
    12 V
    100 W
    7023
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $69.85
    $69.85
    Each
       $69.85
    Supplier Number: 0000981
  • Bulb, Philips, 4.57 mm Light Center Length
    CBAR6/C6F/single coil flat/oval transverse
    1000 h
    44 mm
    11.18 mm
    T3 1/2
    GY6.35/2-pin
    12 V
    100 W
    256768
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $52.55
    $52.55
    Each
       $52.55
    Supplier Number: 0001557
  • Bulb, Philips, 33 mm Light Center Length
    CBAR6/C6F/single coil flat/oval transverse
    50 h
    55.12 mm
    19.05 mm
    T6
    GY6.35/2-pin
    24 V
    300 W
    204925
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Bulb, Philips
    C6/single coil transverse
    50 h
    41.91 mm
    50.8 mm
    MR16
    GZ6.35/2-pin
    12 V
    100 W
    6834
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $139.10
    $139.10
    Each
       $139.10
    Supplier Number: 0000964
  • Bulb, Philips, Smooth Reflector
    C6/single coil transverse
    50 h
    41.91 mm
    50.8 mm
    MR16
    GZ6.35/2-pin
    15 V
    150 W
    6423
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $158.62
    $158.62
    Each
       $158.62
    Supplier Number: 0000860
  • Bulb, Philips
    C6/single coil transverse
    50 h
    41.91 mm
    50.8 mm
    MR16
    GZ6.35/2-pin
    12 V
    75 W
    315028
    Discontinued
    Supplier Number: -