Cryogenic Printer Labels, Brady
Cryogenic Printer Labels, Brady
Supplier:  Brady Worldwide
Certificates
Cryogenic Printer Labels, Brady
Cryogenic Printer Labels, Brady
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Cryogenic labels for tubes, vials, and canes. Chemical- and stain-resistant labels for slides and cassettes. General labels for straws, petri dishes, bottles, flasks, microplates and bags.
Cryogenic labels: temperatures from –196 to 121 °C (–321 to 250 °F) and hot water baths.
B-461 Ultra-thin label with clear tail for tubes.
B-490 Freezerbondz® label for frozen tubes.
B-492 Freezerbondz® ultra-thin for frosted/frozen tubes and canes.
General labels:
B-424 Economical paper label for general purpose.
B-427 Straw label for wrapping; working temperatures from –196 to 80 °C (–321 to 176 °F).
B-430 Petri dish and bag label; working temperatures from –80 to 121 °C (–112 to 250 °F).
B-432 Removable label for all room temperature applications.
Product Family Options
B-492 Freezerbondz® Ultra-Thin for Frosted/Frozen Tubes and Canes
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Dimensions
    Packaging
    Availability
    Price
  • Cryogenic printer labels
    Polyester
    White
    BBP®33
    9.5×25.4 mm (0.38×1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $275.32
    $275.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1,500
    Roll of 1,500 - $275.32
    $275.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $275.32
    Roll of 1,500
       $275.32
    Supplier Number: B33-163-492
  • Cryogenic printer labels
    Polyester
    White
    BBP®33
    12.7×25.4 mm (0.5×1")
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Cryogenic printer labels
    Polyester
    White
    BBP®33
    12.7×25.4 mm (0.5×1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $351.01
    $351.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1,500
    Roll of 1,500 - $351.01
    $351.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $351.01
    Roll of 1,500
       $351.01
    Supplier Number: B33-182-492
  • Cryogenic printer labels
    Polyester
    White
    BBP®33
    9.5×25.4 mm (0.38×1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $441.67
    $441.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 2,500
    Roll of 2,500 - $441.67
    $441.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $441.67
    Roll of 2,500
       $441.67
    Supplier Number: B33-152-492
  • Cryogenic printer labels
    Polyester
    White
    BBP®33
    25.4×48.3 mm (1×1.9")
    Discontinued
    Supplier Number: -
B-423 Product and Component Identification Labels, PCB and Rating Plates
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Dimensions
    Packaging
    Availability
    Price
  • Printer labels
    Polyester
    White
    BBP®33
    6,4×44,5 mm (0.25×1.75")
    1 label/row
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $165.08
    $165.08
    Roll of 1
       $165.08
    Supplier Number: 133961