Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences
Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences
Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences
Fixatives, Prepared, Electron Microscopy Sciences
8 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Premixed, prebuffered fixatives, that are pH adjusted for immediate laboratory use. They are freshly prepared upon receipt of order to ensure maximum shelf life. The fixatives are filled in 20 mL glass vials (10 mL/vial). This allows for the immediate fixation of your specimens without costly and time consuming transfer associated with ampoule contained fixatives.
Certifications: Certificates of analysis are available.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • 0.2% Formaldehyde/0.1% Chromic Acid in 0.1 M Sodium Cacodylate Buffer (pH 7.4)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - 118,87 $
    118,87 $
    Each (10ml)
       118,87 $
    Supplier Number: 15953
  • 2% Formaldehyde/0.02% Picric Acid in 0.1 M Sodium Phosphate Buffer (pH 7.2)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - 118,59 $
    118,59 $
    Each (10ml)
       118,59 $
    Supplier Number: 15956
  • Formaldehyde/Glutaraldehyde, 2.5% each in 0.1 M Sodium Cacodylate Buffer (pH 7.4)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - 135,87 $
    135,87 $
    Each (10ml)
       135,87 $
    Supplier Number: 15949
  • Formaldehyde/Glutaraldehyde, 3% each in 0.1 M Sodium Cacodylate Buffer (pH 7.4)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - 135,87 $
    135,87 $
    Each (10ml)
       135,87 $
    Supplier Number: 15950
  • 2% Paraformaldehyde/2.5% Glutaraldehyde in 0.1 M Sodium Cacodylate Buffer (pH 7.4)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 86,84 $
    86,84 $
    Each
       86,84 $
    Supplier Number: 15960-01
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 2.5% Glutaraldehyde in 0.1 M Sodium Cacodylate Buffer (pH 7.4)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - 136,58 $
    136,58 $
    Each (10ml)
       136,58 $
    Supplier Number: 15960
  • 2.5% Glutaraldehyde in 0.1 M Millonigs Sodium Phosphate Buffer (pH 7.2)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - 116,09 $
    116,09 $
    Each (10ml)
       116,09 $
    Supplier Number: 15970
  • 2.5% Glutaraldehyde in 0.1 M Sorensens Sodium-Potassium Phosphate Buffer (pH 7.2)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - 116,09 $
    116,09 $
    Each (10ml)
       116,09 $
    Supplier Number: 15980