Cryogenic Printable Labels, Brady
Cryogenic Printable Labels, Brady
Supplier:  Brady Worldwide
Certificates
Cryogenic Printable Labels, Brady
Cryogenic Printable Labels, Brady
41 Options Available Below
Product Details & Documents
Cryogenic labels for tubes, vials and canes.
Chemical and stain resistant labels for slides and cassettes:
Temperatures from –80 to 121 °C (–112 to 250 °F).
B-449 Slide label with removability and write on capabilities.
B-481 Stainerbondz™ extreme chemical resistant slide label.
B-482 Tissue cassette label applied pre-process with the BSP®31 for extreme solvent/stain resistance.
B-488 Slide label with moderate chemical.
B-498 Tissue cassette label for re-identification of processed paraffin blocks.
General labels for straws, petri dishes, bottles, flasks, microplates, bags, and more:
B-424 Economical paper label for general purpose.
B-427 Straw label for wrapping; working temperatures from –196 to 80 °C (–321 to 176 °F).
B-430 Petri dish and bag label; working temperatures from –80 to 121 °C (–112 to 250 °F).
B-499 For cryo boxes, freezer racks, petri dishes, bottles, flasks, microplates, and bags; working temperatures from –196 to 121 °C (–321 to 250 °F).
Product Family Options
B-427 Straw Label for Wrapping
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Thermal transfer labels
    Vinyl
    White/translucent
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    3.75×1" (1×1" printable area)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $853.61
    $853.61
    Each
       $853.61
    Supplier Number: THT-10-427-3
  • 1 - 2 ml vial labels for thermal printer
    Vinyl
    White/translucent
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1×2.625"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,142.34
    $1,142.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $1,142.34
    $1,142.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,142.34
    Roll of 3,000
       $1,142.34
    Supplier Number: THT-131-427-3
B-499 For Cryo Boxes, Freezer Racks, Petri Dishes, Bottles, Flasks, Microplates, and Bags
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Thermal transer labels
    Nylon Cloth
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1.44×0.8"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $400.37
    $400.37
    Each
       $400.37
    Supplier Number: THT-69-499-3
  • Thermal transfer labels
    Nylon Cloth
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    0.375×1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $427.02
    $427.02
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $427.02
    Supplier Number: THT-152-499-3
  • Nylon cloth label b499
    Nylon Cloth
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    0.375"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $447.82
    $447.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $447.82
    $447.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $447.82
    Roll of 3,000
       $447.82
    Supplier Number: THT-163-499-3
  • Thermal transfer labels for 0.6 ml vials and tubes
    Nylon Cloth
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    0.5×0.9"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Thermal transfer label for 1.5 to 2 ml tubes
    Nylon Cloth
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    0.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $692.47
    $692.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $692.47
    Supplier Number: THT-126-499-3
  • Thermal transfer labels for 50 ml conical tubes
    Nylon Cloth
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1×2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $1,424.13
    $1,424.13
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $1,424.13
    Supplier Number: THT-137-499-3
  • Thermal transfer labels, nylon cloth, 1.5"
    Nylon Cloth
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1.5×0.75"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $809.09
    $809.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $809.09
    Supplier Number: THT-136-499-3
  • Thermal transfer printer labels
    Nylon Cloth
    Silver
    BBP®81, IP® series, PR Plus series
    1.75×1.875"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,796.39
    $1,796.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $1,796.39
    $1,796.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,796.39
    Roll of 1
       $1,796.39
    Supplier Number: 104790
  • Microplates application labels, B499
    Nylon Cloth
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    2×0.25"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $580.48
    $580.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $580.48
    Supplier Number: THT-151-499-3
B-351 Removes in Fragments, Good Resistance to Solvents and Humidity, UL and RoHS
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Tht printer labels B-351 MAT´L
    Vinyl
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    0.5×1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $917.52
    $917.52
    Each
       $917.52
    Supplier Number: THT-5-351-10
  • Tht printer labels B-351 MAT´L
    Vinyl
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1×2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $575.36
    $575.36
    Each
       $575.36
    Supplier Number: THT-17-351-3
B-461 Ultra-Thin Label with Clear Tail for Tubes
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Self laminating labels
    Polyester
    White/translucent
    IP300®, IP600®, BBP® 81, thermal transfer printers
    41.3×15.2 mm (1.63×0.6")
    Discontinued
    Supplier Number: THT-133-461-3
  • Self laminating labels
    Polyester
    White/translucent
    IP300®, IP600®, BBP® 81, thermal transfer printers
    45.7×12.7 mm (1.8×0.5")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $478.96
    $478.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $478.96
    Supplier Number: THT-122-461-3
  • Thermal transfer printable labels
    Polyester
    White/translucent
    IP300®, IP600®, BBP® 81, thermal transfer printers
    45.7×9.7 mm (1.8×0.38")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $314.36
    $314.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $314.36
    $314.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $314.36
    Each
       $314.36
    Supplier Number: THT-123-461-3
  • Self laminating labels
    Polyester
    White/translucent
    IP300®, IP600®, BBP® 81, thermal transfer printers
    55.9×12.7 mm (2.2×0.5")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $577.08
    $577.08
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $577.08
    Supplier Number: THT-127-461-3
  • Thermal transfer printable labels
    Polyester
    White/translucent
    IP300®, IP600®, BBP® 81, thermal transfer printers
    133.4×25.4 mm (5.25×1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,048.94
    $1,048.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 2,000
    Roll of 2,000 - $1,048.94
    $1,048.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,048.94
    Roll of 2,000
       $1,048.94
    Supplier Number: THT-139-461-2
B-423 Product and Component Identification Labels, PCB and Rating Plates
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Discontinued
    Supplier Number: -
  • Cryogenic printable labels
    Polyester
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    0.25×2"
    2500 labels/roll
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $134.56
    $134.56
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 2,500
    Roll of 2,500 - $134.56
    $134.56
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $134.56
    Roll of 2,500
       $134.56
    Supplier Number: THT-15-423-2.5
  • Cryogenic printable labels
    Polyester
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    0.25×2"
    10000 labels/box
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10,000
    Box of 10,000 - $596.94
    $596.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $596.94
    $596.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10,000
       $596.94
    Each
       $596.94
    Supplier Number: 30513
B-490 Freezerbondz® Label for Frozen Tubes
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Cryogenic printable labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    15.2×41.4 mm (0.6×1.63")
    Discontinued
    Supplier Number: THT-155-490-3
  • Cryogenic printable labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    25.4×48.3 mm (1×1.9")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,013.25
    $1,013.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $1,013.25
    $1,013.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,013.25
    Roll of 3,000
       $1,013.25
    Supplier Number: THT-156-490-3
  • Cryogenic printable labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    38.1×55.9 mm (1.5×2.2")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,469.54
    $1,469.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $1,469.54
    $1,469.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,469.54
    Roll of 3,000
       $1,469.54
    Supplier Number: THT-157-490-3
Ribbon
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Discontinued
    Supplier Number: -
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1"
    984 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $183.21
    $183.21
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $183.21
    Supplier Number: 10615
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1.57"
    984 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $319.18
    $319.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $319.18
    Supplier Number: 66261
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1.57"
    984 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $324.87
    $324.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $324.87
    Supplier Number: IP-R6406
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    2.36"
    984 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $298.15
    $298.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $298.15
    Supplier Number: 54802
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    2.36"
    984 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $294.52
    $294.52
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $294.52
    Supplier Number: 35269
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    2.36"
    984 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $461.20
    $461.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $461.20
    Supplier Number: 66263
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    3.27"
    984 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $657.30
    $657.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $657.30
    Supplier Number: 110380
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    4"
    360 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $275.84
    $275.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $275.84
    Supplier Number: 11510
  • Cryogenic printable labels
    Black
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    4.33"
    984 ft.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $896.69
    $896.69
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $896.69
    Supplier Number: 110381
B-492 Freezerbondz® Ultra-Thin Label for Frosted/Frozen Tubes and Canes
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Freezerbondz II, B492 labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.375×1"
    Discontinued
    Supplier Number: THT-152-492-3
  • Freezerbondz II, B492
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.5×1"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 3,000
    Box of 3,000 - $515.25
    $515.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 3,000
       $515.25
    Supplier Number: THT-144-492-3
  • Freezerbondz II, B492 labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    1×1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $877.25
    $877.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $877.25
    $877.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $877.25
    Roll of 3,000
       $877.25
    Supplier Number: THT-179-492-3
  • Freezerbondz™ thermal transfer printer labels
    Polyester
    White
    PR300+, PR600+, IP300®, IP600®, thermal transfer printers
    1×1.9"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Freezerbondz II, B492 labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.375"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Freezerbondz II, B492 labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.375"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Freezerbondz thermal transfer printer labels, 3000/roll
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.375"
    Discontinued
    Supplier Number: -
B-449 Slide Label with Removability and Write-On Capabilities
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • PP labels
    PP
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.75×1.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $289.73
    $289.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 3,000
       $289.73
    Supplier Number: 116392
B-481 Stainerbondz™ Extreme Chemical Resistant Slide Label
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Stainerbondz, b481, slides application
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.75×0.9"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $763.85
    $763.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $763.85
    $763.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $763.85
    Roll of 3,000
       $763.85
    Supplier Number: THT-194-481-3
  • Slide labels, chemical resis., 3000/roll
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.9×0.9"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Labels
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    2.5×2.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 2,500
    Roll of 2,500 - $1,163.73
    $1,163.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 2,500
       $1,163.73
    Supplier Number: 116409
B-488 Slide Label with Moderate Chemical Resistance
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • High performance, B488, slides application
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.9×0.75"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • B488, slides application
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.9×0.9"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $314.58
    $314.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $314.58
    $314.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $314.58
    Roll of 3,000
       $314.58
    Supplier Number: THT-141-488-3
  • B488 matte slide label
    Polyester
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.9×0.9"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $131.48
    $131.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1,000
    Roll of 1,000 - $131.48
    $131.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $131.48
    Roll of 1,000
       $131.48
    Supplier Number: THT-164-488-1
B-498 Tissue Cassette Label for Re-identification of Processed Paraffin Blocks
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Pour l'utilisation avec
    Diameter
    Width
    Dimensions
    Longueur
    Roll Length
    Packaging
    Availability
    Price
  • Vinyl labels
    Vinyl Cloth
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    0.25×15"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $592.92
    $592.92
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 3,000
       $592.92
    Supplier Number: 116407
  • Vinyl labels
    Vinyl Cloth
    White
    BBP®81, IP300®, IP600®, PR300+, PR600+
    1"
    0.25
    0.75"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $719.90
    $719.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 3,000
       $719.90
    Supplier Number: 142210
  • Vinyl labels
    Vinyl Cloth
    White
    BBP®81, IP300®, IP600®, PR300+, PR600+
    1"
    0.75"
    0.75"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $715.62
    $715.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 3,000
       $715.62
    Supplier Number: 142212
  • Vinyl cloth labels
    Vinyl Cloth
    White
    IP300®, IP600®, BBP®81, thermal transfer printers
    2×1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $2,593.58
    $2,593.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 3,000
       $2,593.58
    Supplier Number: 116413
  • Vinyl labels
    Vinyl Cloth
    White
    BBP®81, IP300®, IP600®, PR300+, PR600+
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 3,000
    Roll of 3,000 - $721.09
    $721.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 3,000
       $721.09
    Supplier Number: 142211