Cytokine | Avantor
Cytokine
100 µg, US
Catalog # 10778-866
Supplier:   Peprotech
Fournisseur #:  AF-MDC
Cytokine
Catalog # 10778-866
Supplier:  Peprotech
CAS Number:  
Cytokine
100 µg, US
CAS Number:  
Price
$3,107.44
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The Murine Dendritic Cell Cytokine Package contains the key components required for the culturing of your mouse dendritic cells.
  • Animal-free
The package contains the following 2 vials:
100ug Animal-Free Murine IL-4
100ug Animal-Free Murine GM-CSF
To request a CoA or MSDS for the components of the package, please Contact Us. Manufactured using all Animal-Free reagents.
To request a CoA or MSDS for the components of the package, please Contact Us. Manufactured using all Animal-Free reagents.
Carrier free.
 : For research use only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    100 µg
  • Origin:
    US
  • Cat. No.:
    10778-866
  • Endotoxin content:
    <0.1 ng/μg of protein (<1 EU/μg).
  • Protein/peptide name:
    Cytokine
  • Storage conditions:
    −20 °C
  • Formulation:
    Lyophilized
  • Animal-free:
    Y
  • Shipping temperature:
    RT