VWR® TraceClean® Vials, Clear
VWR® TraceClean® Vials, Clear
VWR® TraceClean® Vials, Clear
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® TraceClean® Vials, Clear
7 Options Available Below
Product Details & Documents
These TraceClean® glass jars are used for the collection of and testing of aqueous samples for Volatile Organic Analysis and Total Petroleum Hydrocarbons (TPH).
  • Clear glass fabrication
  • Suited for testing aqueous samples
  • Used as a containment vessel
Collection and testing of aqueous samples for Total Organic Carbon (TOC)
Quality Assured® with VWR® logo sample ID label products, a lot certificate of analysis is generated with the analytical results obtained including the concentration reporting limits and units of measurement. This certificate of analysis is included in each product case.
Secondary uses - Containment of extracts, etc. Please refer to the applicable certificate of analysis for certified analytes and corresponding reporting limits.
Certifications: QAL and PC (89096-790)
Ordering information: Container measurements and capacity 'contain' volumes may vary.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Color
    Avec bouchon
    Cap Type
    Taille du bouchon
    Cap Color
    Septum
    Availability
    Price
  • Vials
    40.00 ml
    27.5×95 mm
    Clear
    Oui
    Open top
    24-414
    White
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $694.06
    $694.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 72
       $694.06
  • Vials
    40.00 ml
    27.5×95 mm
    Clear
    Oui
    Closed top
    24-414
    White
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $972.38
    $972.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 72
       $972.38
  • Vials
    40.00 ml
    27.5×95 mm
    Clear
    Oui
    Closed top
    24-414
    White
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $906.29
    $906.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 72
       $906.29
  • Vials
    40.00 ml
    27.5×95 mm
    Clear
    Oui
    Open top
    24-414
    White
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $510.97
    $510.97
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 72
       $510.97
  • Vials
    60.00 ml
    27.5×140 mm
    Clear
    Oui
    Open top
    24-414
    White
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $626.59
    $626.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 72
       $626.59
  • Vials
    20.00 ml
    27.5×57 mm
    Clear
    Oui
    Open top
    24-414
    White
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $445.18
    $445.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 72
       $445.18
  • Vials
    20.00 ml
    27.5×95 mm
    Clear
    Oui
    Closed top
    24-414
    White
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $842.42
    $842.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 72
       $842.42