EX 527
10 mg
Catalog # CAAAJ64753-MA
Irritant
 :  J64753-MA
EX 527
Catalog # CAAAJ64753-MA
CAS Number:  49843-98-3
CAS Number:  49843-98-3
Price
$261.15
Log in pour la disponibilité
Each (10mg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
A potent and selective inhibitor of the SIRT1 class III histone deacetylase enzyme
Powder
Applications: A potent and selective inhibitor of the SIRT1 class III histone deacetylase enzyme
Synonymes:  6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide, EX-527, Selisistat
  • CAS Number:49843-98-3
  • Formule:C₁₃H₁₃ClN₂O
  • Numéro MDL:MFCD03009471
  • Molecular Weight:248.71 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    10 mg