Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique | Avantor
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Toxique
Environnement
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Certificates
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Suitable for determination of micromolar amounts of calcium
Powder
Synonymes:  2,7-Bis(2-arsonophenylazo)chromotropic acid, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid, 2,2′-(1,8-Dihydroxy-3,6-disulphonaphthylene-2,7-bisazo)bisbenzenearsonic acid, Arsenazo Ⅲ
  • CAS Number:1668-00-4
  • Formule:C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
  • Numéro MDL:MFCD00036695
  • Molecular Weight:776.38 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:216-788-6
  • ONU:3465
  • MARC:6.1,III
  • MARC:"6.1",III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $438.21
    $438.21
    Each (5g)
       $438.21
    Supplier Number: J63031-06
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $1,631.85
    $1,631.85
    Each (25g)
       $1,631.85
    Supplier Number: J63031-14