PharmaScoop Sample Scoops, Bürkle | Avantor
PharmaScoop Sample Scoops, Bürkle
Supplier:   BURKLE INC
PharmaScoop Sample Scoops, Bürkle
Supplier:  BURKLE INC
Certificates
PharmaScoop Sample Scoops, Bürkle
PharmaScoop Sample Scoops, Bürkle
10 Options Available Below
Product Details & Documents
This sample scoop PharmaScoop has been developed in order to meet the high requirements of the pharmaceutical industry, such as those contained in the FDA regulations.
  • Stainless steel AISI 316 (1.4404)
  • GMP conform
  • Highly polished
Like all samplers for the pharmaceutical industry, they are made of stainless steel AISI 316 without edges, crevices or undercuts in which sample residues could collect and contaminate subsequent samples. The highly polished inner and outer surfaces of the scoop therefore meet all the requirements for GMP compliance in production and sampling.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Longueur
    Ø
    Availability
    Price
  • Regular handle
    10 ml (0.34 oz.)
    45 mm (1.77")
    25 mm (0.98")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $239.55
    $239.55
    Each
       $239.55
    Supplier Number: 5324-0010
  • Regular handle
    50 ml (1.69 oz.)
    70 mm (2.76")
    38 mm (1.50")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $415.88
    $415.88
    Each
       $415.88
    Supplier Number: 5324-0011
  • Regular handle
    100 ml (3.38 oz.)
    100 mm (3.94")
    50 mm (1.97")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $544.12
    $544.12
    Each
       $544.12
    Supplier Number: 5324-0012
  • Regular handle
    500 ml (16.91 oz.)
    140 mm (5.51")
    95 mm (3.74")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $731.00
    $731.00
    Each
       $731.00
    Supplier Number: 5324-0018
  • Regular handle
    750 ml (25.36 oz.)
    210 mm (8.27")
    95 mm (3.74")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $746.09
    $746.09
    Each
       $746.09
    Supplier Number: 5324-0013
  • Regular handle
    1000 ml (33.81 oz.)
    235 mm (9.25")
    110 mm (4.33")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $833.14
    $833.14
    Each
       $833.14
    Supplier Number: 5324-0014
  • Regular handle
    1250 ml (42.27 oz.)
    195 mm (7.67")
    125 mm (4.92")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $827.37
    $827.37
    Each
       $827.37
    Supplier Number: 5324-0015
  • Regular handle
    1700 ml (57.48 oz.)
    230 mm (9.06")
    135 mm (5.31")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $859.39
    $859.39
    Each
       $859.39
    Supplier Number: 5324-0016
  • Regular handle
    2500 ml (84.53 oz.)
    215 mm (8.46")
    185 mm (7.28")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,043.48
    $1,043.48
    Each
       $1,043.48
    Supplier Number: 5324-0017
  • Long handle
    1000 ml (33.81 oz.)
    835 mm (32.87")
    110 mm (4.33")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $907.56
    $907.56
    Each
       $907.56
    Supplier Number: 5324-0019