ContactUsLinkComponent
Low Ash Quantitative Paper Grade 388, Ahlstrom
Low Ash Quantitative Paper Grade 388, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Certificates
Low Ash Quantitative Paper Grade 388, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Specifications
  • Catalog No:
  • 10754-432
  • 10754-430
  • 10754-436
  • 10754-502
  • 10754-434
  • 10754-500
  • 10754-506
  • 10754-438
  • 10754-504
  • 10754-422
  • 10754-426
  • 10754-424
  • 10754-428
  • Flow rate:
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Load capacity:
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Retention:
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns
  • 12-15 microns