Anti-ATXN7L2 Rabbit Polyclonal Antibody
50 μg
Catalog # 89267-672
Supplier: Genetex
Fournisseur #: GTX45609
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Rabbit polyclonal antibody to ATXN7L2 (N-terminal)
Recommended Dilutions: For Western Blot: Use at 1 ug/ml.
Not yet tested in other applications. Optimal dilutions should be determined experimentally by the researcher.
Type: Primary
Antigen: ATXN7L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Spécifications
- Taille:50 μg
- Western blot:Yes
- Clonality:Polyclonal
- Purification:Peptide Affinity Purified
- Antibody type:Primary
- Isotype:IgG
- Storage temperature:Store at 4 °C for short-term use. For longer periods of storage, aliquot and store at –20 °C. Avoid repeat freeze-thaw cycles.
- Host:Rabbit
- Concentration:1 mg/ml
- Antigen name:Ataxin 7-like 2
- Cat. No.:89267-672
- Reactivity:Human|Rat|Mouse
- Gene ID:127002
- Immunogen:Synthetic peptide
- Conjugation:Unconjugated
- Antigen symbol:ATXN7L2
- Storage buffer:Phosphate buffered saline (PBS)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



