SpillStopper Work Surfaces, Labconco | Avantor
SpillStopper Work Surfaces, Labconco
Supplier:   Labconco
SpillStopper Work Surfaces, Labconco
Supplier:  Labconco
Certificates
SpillStopper Work Surfaces, Labconco
SpillStopper Work Surfaces, Labconco
46 Options Available Below
Product Details & Documents
SpillStopper Work Surfaces are molded from a special formulation of corrosion-resistant epoxy resins
Dished and contoured to conform to the interior liner of Protector Hoods. Front edge has a large radius to aerodynamically direct airflow into the hood. Pre-drilled 1.5" (5.8 cm) diameter holes for venting and 2.5" (6.4 cm) diameter holes for plumbing pass-through.
Ordering information: May be ordered with a pre-cut 15.2 x 7.6 cm (6 x 3") oval cupsink cutout. Cupsink is sold separately. SpillStopper Work Surfaces provide support for Protector Premier, XStream, XL, Echo and Airo Laboratory Hoods.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Profondeur
    Width
    Cupsink Cutout
    Availability
    Price
  • Work Surface
    30"
    36"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,990.00
    $1,990.00
    Each
       $1,990.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9500300
  • Work Surface
    36"
    36"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,690.00
    $2,690.00
    Each
       $2,690.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501300
  • Work Surface-RR
    36"
    36"
    Right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,020.00
    $3,020.00
    Each
       $3,020.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501301
  • Work Surface-RS
    36"
    36"
    Right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,020.00
    $3,020.00
    Each
       $3,020.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501302
  • Work Surface-LR
    36"
    36"
    Left rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,960.00
    $2,960.00
    Each
       $2,960.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501310
  • Work Surface-LR,RR
    36"
    36"
    Left rear and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,320.00
    $3,320.00
    Each
       $3,320.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501311
  • Work Surface-LR,RS
    36"
    36"
    Left rear and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,320.00
    $3,320.00
    Each
       $3,320.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501312
  • Work Surface-LS
    36"
    36"
    Left side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,020.00
    $3,020.00
    Each
       $3,020.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501320
  • Work Surface-LS,RR
    36"
    36"
    Left side and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,320.00
    $3,320.00
    Each
       $3,320.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501321
  • Work Surface-LS,RS
    36"
    36"
    Left side and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,320.00
    $3,320.00
    Each
       $3,320.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501322
  • Work Surface
    36"
    48"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,370.00
    $3,370.00
    Each
       $3,370.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501400
  • Work Surface-RR
    36"
    48"
    Right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,670.00
    $3,670.00
    Each
       $3,670.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501401
  • Work Surface-RS
    36"
    48"
    Right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,670.00
    $3,670.00
    Each
       $3,670.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501402
  • Work Surface-LR
    36"
    48"
    Left rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,670.00
    $3,670.00
    Each
       $3,670.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501410
  • Work Surface-LR,RR
    36"
    48"
    Left rear and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,990.00
    $3,990.00
    Each
       $3,990.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501411
  • Work Surface-LR,RS
    36"
    48"
    Left rear and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,990.00
    $3,990.00
    Each
       $3,990.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501412
  • Work Surface-LS
    36"
    48"
    Left side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,670.00
    $3,670.00
    Each
       $3,670.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501420
  • Work Surface-LS,RR
    36"
    48"
    Left side and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,990.00
    $3,990.00
    Each
       $3,990.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501421
  • Work Surface-LS,RS
    36"
    48"
    Left side and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,990.00
    $3,990.00
    Each
       $3,990.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501422
  • Work Surface
    36"
    60"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,040.00
    $4,040.00
    Each
       $4,040.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501500
  • Work Surface-RR
    36"
    60"
    Right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,340.00
    $4,340.00
    Each
       $4,340.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501501
  • Work Surface-RS
    36"
    60"
    Right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,340.00
    $4,340.00
    Each
       $4,340.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501502
  • Work Surface-LR
    36"
    60"
    Left rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,340.00
    $4,340.00
    Each
       $4,340.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501510
  • Work Surface-LR,RR
    36"
    60"
    Left rear and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,650.00
    $4,650.00
    Each
       $4,650.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501511
  • Work Surface-LR,RS
    36"
    60"
    Left rear and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,650.00
    $4,650.00
    Each
       $4,650.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501512
  • Work Surface-LS
    36"
    60"
    Left side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,340.00
    $4,340.00
    Each
       $4,340.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501520
  • Work Surface-LS,RR
    36"
    60"
    Left side and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,650.00
    $4,650.00
    Each
       $4,650.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501521
  • Work Surface-LS,RS
    36"
    60"
    Left side and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,650.00
    $4,650.00
    Each
       $4,650.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501522
  • Work Surface
    36"
    72"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,710.00
    $4,710.00
    Each
       $4,710.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501600
  • Work Surface-RR
    36"
    72"
    Right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,010.00
    $5,010.00
    Each
       $5,010.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501601
  • Work Surface-RS
    36"
    72"
    Right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,010.00
    $5,010.00
    Each
       $5,010.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501602
  • Work Surface-LR
    36"
    72"
    Left rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,010.00
    $5,010.00
    Each
       $5,010.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501610
  • Work Surface-LR,RR
    36"
    72"
    Left rear and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,280.00
    $5,280.00
    Each
       $5,280.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501611
  • Work Surface-LR,RS
    36"
    72"
    Left rear and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,280.00
    $5,280.00
    Each
       $5,280.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501612
  • Work Surface-LS
    36"
    72"
    Left side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,010.00
    $5,010.00
    Each
       $5,010.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501620
  • Work Surface-LS,RR
    36"
    72"
    Left side and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,280.00
    $5,280.00
    Each
       $5,280.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501621
  • Work Surface-LS,RS
    36"
    72"
    Left side and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,280.00
    $5,280.00
    Each
       $5,280.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501622
  • Work Surface
    36"
    96"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,980.00
    $5,980.00
    Each
       $5,980.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501800
  • Work Surface-RR
    36"
    96"
    Right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,290.00
    $6,290.00
    Each
       $6,290.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501801
  • Work Surface-RS
    36"
    96"
    Right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,290.00
    $6,290.00
    Each
       $6,290.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501802
  • Work Surface-LR
    36"
    96"
    Left rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,290.00
    $6,290.00
    Each
       $6,290.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501810
  • Work Surface-LR,RR
    36"
    96"
    Left rear and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,570.00
    $6,570.00
    Each
       $6,570.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501811
  • Work Surface-LR,RS
    36"
    96"
    Left rear and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,570.00
    $6,570.00
    Each
       $6,570.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501812
  • Work Surface-LS
    36"
    96"
    Left side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,290.00
    $6,290.00
    Each
       $6,290.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501820
  • Work Surface-LS,RR
    36"
    96"
    Left side and right rear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,570.00
    $6,570.00
    Each
       $6,570.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501821
  • Work Surface-LS,RS
    36"
    96"
    Left side and right side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,570.00
    $6,570.00
    Each
       $6,570.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9501822