Sodium hydroxyde 10 N
1 L
Catalog # CA100217-766
Supplier: Teknova
: N4710
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile Sodium Hydroxide, store it in room temperature.
Synonymes: Hydroxyde de sodium
- CAS Number:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- ONU:1823
- MARC:8,II
Spécifications
Spécifications
- Taille:1 L