Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody
50 mg
Catalog # CA202-4102
Supplier: Rockland Immunochemical
Fournisseur #: 202-4102
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Cat
Spécifications
- Taille:50 mg
- Western blot:Yes
- Clonality:Polyclonal
- Flow cytometry:Yes
- Gel shift:Yes
- ImmunoPrecipitation:Yes
- Antibody type:Secondary
- Epitope:Heavy and Light chain
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Host:Rabbit
- Concentration:10.0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
- ChIP:Yes
- Antigen name:Immunoglobulin G
- Cat. No.:CA202-4102
- Reactivity:Cat
- ImmunoChemistry:Yes
- Conjugation:Unconjugated
- Antigen symbol:IgG
- Storage buffer:0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
- ELISA:Yes



