13-425 Screw-Thread Vials | Avantor
13-425 Screw-Thread Vials
Supplier:   Thermo Scientific
13-425 Screw-Thread Vials
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
13-425 Screw-Thread Vials
13-425 Screw-Thread Vials
12 Options Available Below
Product Details & Documents
These 4 ml, 15×45 mm vials feature a 13-425 thread finish.
Thermo Scientific National unassembled 4 ml screw thread vial convenience kits include 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
These vials are made of borosilicate glass material.
All items remain handy and dust-free. Caps with pre-inserted septa are not attached to vials; packaged in polybags.
Product Family Options
Vials
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Bottom Style
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Taille du bouchon
    Cap Material
    Cap Color
    Availability
    Price
  • AP2000 high recovery vial
    2.50 ml
    Conical bottom
    15×45 mm
    PP
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,303.48
    $1,303.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $1,303.48
    Supplier Number: C4015-14
  • AP2000 high recovery vial
    3.50 ml
    Conical bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $1,169.69
    $1,169.69
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $1,169.69
    Supplier Number: C4015-9
  • Vial
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Vial with ID patch
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Vial
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Vial with ID patch
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Vial, silanized
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Vial with ID patch, silanized
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Non
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Vial, silanized
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Vial with ID patch, silanized
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Non
    Discontinued
    Supplier Number: -
Assembled vial kits
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Bottom Style
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Taille du bouchon
    Cap Material
    Cap Color
    Availability
    Price
  • Flat bottom
    15×45 mm
    Black
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Flat bottom
    15×45 mm
    Black
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Assembled vial kit
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $310.54
    $310.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $310.54
    Supplier Number: C4015-17
  • Assembled vial kit with ID patch
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $319.68
    $319.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $319.68
    Supplier Number: C4015-17W
  • Assembled vial kit, tray
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $311.73
    $311.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $311.73
    Supplier Number: C4015-17A
  • Assembled vial kit with ID patch, tray
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $315.06
    $315.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $315.06
    Supplier Number: C4015-17AW
  • Screw top vial kit with marking spot and patched closure, tray packaging
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $126.07
    $126.07
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $126.07
    Supplier Number: C4015-21W
  • Assembled vial kit with ID patch
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $183.89
    $183.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $183.89
    Supplier Number: C4015-21AW
  • Assembled vial kit, polybag
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $293.09
    $293.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $293.09
    Supplier Number: C4015-017
  • Assembled vial kit, polybag
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $299.87
    $299.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $299.87
    Supplier Number: C4015-017A
  • Assembled vial kit
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $189.76
    $189.76
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $189.76
    Supplier Number: C4015-21
  • Assembled vial kit
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    Phenolic
    Black
    Discontinued
    Supplier Number: -
Unassembled vial kits
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Bottom Style
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Taille du bouchon
    Cap Material
    Cap Color
    Availability
    Price
  • Unassembled vial kit
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $298.05
    $298.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $298.05
    Supplier Number: C4015-88
  • Unassembled vial kit with ID patch
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Amber
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Discontinued
    Supplier Number: C4015-88AW
  • Unassembled vial kit
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    Phenolic
    Black
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Unassembled vial kit, silanized
    4.00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    Glass
    Clear
    Oui
    13-425
    PP
    Black
    Discontinued
    Supplier Number: -
Caps
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Taille du bouchon
    Septum
    Cap Color
    Cap Type
    Désignation
    Availability
    Price
  • 13-425
    None
    Black
    PP cap
    Open-top screw cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $48.87
    $48.87
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $48.87
    $48.87
    Pack of 100
       $48.87
    Case of 1000
       $48.87
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Taille du bouchon
    Septum
    Cap Color
    Cap Type
    Désignation
    Availability
    Price
  • 13-425
    Red PTFE/white silicone
    Black
    Phenolic cap
    Open-top screw cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $231.56
    $231.56
    Pack of 100
       $231.56
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Taille du bouchon
    Septum
    Cap Color
    Cap Type
    Désignation
    Availability
    Price
  • 13-425
    Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
    Black
    PP cap
    Open-Top Screw Cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $184.53
    $184.53
    Pack of 100
       $184.53
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Taille du bouchon
    Septum
    Cap Color
    Cap Type
    Désignation
    Availability
    Price
  • 13-425
    None
    Black
    Phenolic cap
    Open-top screw cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $427.45
    $427.45
    Case of 1,000
       $427.45
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Taille du bouchon
    Septum
    Cap Color
    Cap Type
    Désignation
    Availability
    Price
  • 13-425
    Integral Molded Polypropylene
    White
    PP cap
    Open-Top Screw Cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $77.39
    $77.39
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $77.39
    $77.39
    Pack of 100
       $77.39
    Case of 1000
       $77.39
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Taille du bouchon
    Septum
    Cap Color
    Cap Type
    Désignation
    Availability
    Price
  • 13-425
    Ivory PTFE/Red Rubber
    Black
    PP cap
    Open-Top Screw Cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $135.74
    $135.74
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $135.74
    $135.74
    Pack of 100
       $135.74
    Case of 1000
       $135.74
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Taille du bouchon
    Septum
    Cap Color
    Cap Type
    Désignation
    Availability
    Price
  • 13-425
    Blue PTFE/White Silicone, Pre-Slit
    Black
    PP cap
    Open-Top Screw Cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $196.10
    $196.10
    Pack of 100
       $196.10
Septa
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Septum
    Désignation
    Availability
    Price
  • White virgin PTFE
    Septa
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $189.64
    $189.64
    Pack of 1,000
       $189.64
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Septum
    Désignation
    Availability
    Price
  • Red PTFE/white silicone
    Septa
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $115.38
    $115.38
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $115.38
    $115.38
    Pack of 100
       $115.38
    Case of 1000
       $115.38
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Septum
    Désignation
    Availability
    Price
  • Red PTFE/white silicone, soft
    Septa
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $127.65
    $127.65
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $127.65
    $127.65
    Pack of 100
       $127.65
    Case of 1000
       $127.65
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Septum
    Désignation
    Availability
    Price
  • Red PTFE/white silicone/red PTFE
    Septa
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $169.40
    $169.40
    Pack of 100
       $169.40