sPLA2 Activity Kit, Enzo Life Sciences
sPLA2 Activity Kit, Enzo Life Sciences
96 Wells
Catalog # 89141-664
Supplier:   Enzo Life Sciences
Supplier #:  ADI-907-002
sPLA2 Activity Kit, Enzo Life Sciences
Catalog # 89141-664
Supplier:  Enzo Life Sciences
CAS Number:  
sPLA2 Activity Kit, Enzo Life Sciences
sPLA2 Activity Kit, Enzo Life Sciences
96 Wells
CAS Number:  
Price
$916.39
Log in pour la disponibilité
Each
Minimum order quantity is 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
For the quantitative determination of sPLA2 in culture supernatants, cell lysates, and buffers from any species.
The sPLA2 activity kit is a higher throughput assay for the quantification of up to 42 samples in duplicate per 96 well kit. This kit provides safe, sensitive, and reliable results in under an hour.
Ordering information: Contains Microtiter plate, Standard, Reaction buffer concentrate, Substrate, Stop reagent, Color reagent.
Spécifications
Spécifications
  • No. of Wells:
    96 Wells
  • Cat. No.:
    89141-664
  • Sensitivity:
    3.85 Units/mL (range 5 - 80 Units/mL)