BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD
BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD
Supplier:   BD
BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD
Supplier:  BD
Certificates
BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD
BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
BD Eclipse™ Needles are designed with pivoting needle technology for single-handed activation
For use with BD Luer-Lok™ Syringes.
No hard surface is required with this needle-based, safety-engineered injection device.
Product Family Options
Syringes
Informations sur le produit
  • Désignation
    Volume
    Jauge
    Needle Length
    Availability
    Price
  • BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
    1 ml
    25
    5/8"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $79.50
    $79.50
    Log in pour la disponibilité
    Case of 300
    Case of 300 - $419.22
    $419.22
    Pack of 50
       $79.50
    Case of 300
       $419.22
    Supplier Number: 305780
  • BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
    3 ml
    25
    5/8"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
    3 ml
    25
    1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 300
    Case of 300 - $336.00
    $336.00
    Case of 300
       $336.00
    Supplier Number: 305787
  • BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
    1 ml
    25
    5/8"
    Discontinued
    Supplier Number: 305780
  • BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
    3 ml
    23
    1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $56.60
    $56.60
    Log in pour la disponibilité
    Case of 300
    Case of 300 - $294.96
    $294.96
    Pack of 50
       $56.60
    Case of 300
       $294.96
    Supplier Number: 305782
  • BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
    5 ml
    22
    11/2"
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
    10 ml
    22
    11/2"
    Discontinued
    Supplier Number: -
Needles
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Longueur
    Jauge
    Availability
    Price
  • 25.4 mm (1.00")
    25
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,200
    Case of 1,200 - $700.00
    $700.00
    Case of 1,200
       $700.00
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Longueur
    Jauge
    Availability
    Price
  • 25.4 mm (1.00")
    23
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $67.30
    $67.30
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1200
    Case of 1200 - $67.30
    $67.30
    Pack of 100
       $67.30
    Case of 1200
       $67.30
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Longueur
    Jauge
    Availability
    Price
  • 25.4 mm (1.00")
    21
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $78.10
    $78.10
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1200
    Case of 1200 - $78.10
    $78.10
    Pack of 100
       $78.10
    Case of 1200
       $78.10
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Longueur
    Jauge
    Availability
    Price
  • 38.1 mm (1.50")
    21
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $68.40
    $68.40
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1200
    Case of 1200 - $68.40
    $68.40
    Pack of 100
       $68.40
    Case of 1200
       $68.40
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Longueur
    Jauge
    Availability
    Price
  • 38.1 mm (1.50")
    18
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,200
    Case of 1,200 - $858.00
    $858.00
    Case of 1,200
       $858.00