NIST Traceable pH Buffers with Temperature Table
NIST Traceable pH Buffers with Temperature Table
Supplier:  Mettler Toledo
Certificates
NIST Traceable pH Buffers with Temperature Table
NIST Traceable pH Buffers with Temperature Table
7 Options Available Below
Product Details & Documents
NIST-traceable buffer for pH electrode calibration and verification.
  • Temperature table on bottle
Measurement results depend on accurate calibrations, and accurate calibrations come from high quality solutions. Each standard solution comes with a certificate of analysis, providing traceability to NIST standards.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    pH
    Availability
    Price
  • Bottle
    500 ml
    4.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $36.30
    $36.30
    Each (500ml)
       $36.30
    Supplier Number: 63056121
  • Bottle
    500 ml
    7.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $36.30
    $36.30
    Each (500ml)
       $36.30
    Supplier Number: 63056125
  • Bottle
    500 ml
    10.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $36.30
    $36.30
    Each (500ml)
       $36.30
    Supplier Number: 63056129
  • Bottle
    2×500 ml Each pH
    4/7/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (500ml)
    Pack of 6 (500ml) - $279.00
    $279.00
    Pack of 6 (500ml)
       $279.00
    Supplier Number: 63056116
  • Cubetainer®
    10 L
    4.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $161.00
    $161.00
    Each (10l)
       $161.00
    Supplier Number: 63056118
  • Cubetainer®
    10 L
    7.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $162.00
    $162.00
    Each (10l)
       $162.00
    Supplier Number: 63056122
  • Cubetainer®
    10 L
    10.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $162.00
    $162.00
    Each (10l)
       $162.00
    Supplier Number: 63056126