Technical Buffer Solutions, Sachets | Avantor
Technical Buffer Solutions, Sachets
Technical Buffer Solutions, Sachets
Supplier:  Mettler Toledo
Certificates
Technical Buffer Solutions, Sachets
Technical Buffer Solutions, Sachets
5 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
NIST-traceable buffer for pH electrode calibration and verification.
  • NIST-traceable
  • Ensure freshness
  • Improve data
Also available in multiple packaging options.
Mettler Toledo buffer sachets ensure a fresh portion of buffer is used for each calibration, improving your pH data.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • pH Accuracy
    Type de conditionnement
    Taille
    pH
    Availability
    Price
  • ±0.02
    Sachet, red
    30×20 ml
    4.01
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 30
    Pack of 30 - $169.00
    $169.00
    Pack of 30
       $169.00
    Supplier Number: 51302069
  • Sachet
    30×20 ml
    2.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(20ml)
    Each(20ml) - $192.96
    $192.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 30 (20ml)
    Pack of 30 (20ml) - $183.22
    $183.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each(20ml)
       $192.96
    Pack of 30 (20ml)
       $183.22
    Supplier Number: 30111134
  • ±0.02
    Sachet, green
    30×20 ml
    7.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 30
    Pack of 30 - $169.00
    $169.00
    Pack of 30
       $169.00
    Supplier Number: 51302047
  • ±0.02
    Sachets, blue
    30×20 ml
    10.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 30
    Pack of 30 - $169.00
    $169.00
    Pack of 30
       $169.00
    Supplier Number: 51302079
  • ±0.02
    Sachet
    3×10×20 ml
    4.01/7.00/10.01
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 30
    Pack of 30 - $169.00
    $169.00
    Pack of 30
       $169.00
    Supplier Number: 51302080