Detector Mono™, Immunostics | Avantor
Detector Mono™, Immunostics
Detector Mono™, 25
Catalog # 10147-072
Supplier:   IMMUNOSTICS, INC.
Fournisseur #:  IDM-25
Detector Mono™, Immunostics
Catalog # 10147-072
Supplier:  IMMUNOSTICS, INC.
CAS Number:  
Detector Mono™, Immunostics
Detector Mono™, Immunostics
Detector Mono™, 25
CAS Number:  
Price
$329.04
Log in pour la disponibilité
Kit of 25
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Detector Mono™, Immunoassay for the qualitiative detection of infectious mononucleosis heterophile antibodies as well as EBV viral proteins associated with infectious Mononucleosis antibodies in whole blood, plasma, and serum.
  • Sensitivity 99.9%
  • Specificity 98.8%
  • Test time 8 Minutes
Certifications: CLIA Waived (For Whole Blood Only). CE Marked.
Ordering information: Kit includes 25 Test Cassettes, 25 Disposable Pipettes, 1 Vial of Developing Buffer, 1 Vial of Positive Control, 1 Vial of Negative Control, and 1 Product Insert.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Detector Mono™
  • No. of Tests:
    25