SSC, 20X Buffer, Quality Biological
SSC, 20X Buffer, Quality Biological
SSC, 20X Buffer, Quality Biological
Certificates
SSC, 20X Buffer, Quality Biological
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
SSC 20X buffer is a ready-to-use standard reagent in Southern and Northern hybridization procedures used to control stringency for the washing steps after hybridization
  • Supplied in 1 L plastic bottles, or in a 4 L or 10 L stackable Cubitainer® Box
  • Ready-to-use
  • Economical
  • Filtered through a 0.22 µm membrane
  • DNase, RNase, and Protease tested
SSC 20X is used for several Cell Biology applications such as: preparing DNA and RNA hybridization buffers and post-hybridization membrane washing buffers, hybridization buffer for Northern and Southern blots, and as a washing buffer for Northern and Southern blots.
The concentrated formula can be used straight or diluted to make SSC working solutions with concentrations as low as 0.5X.
Contents: Sodium chloride, sodium citrate dihydrate, molecular biology grade water
Certifications: Manufactured in an ISO 9001:2015 certifed company in accordance with ISO-14644 and IEST-RP-006.3; meeting standards for ISO Class 8 and ISO Class 7.
Ordering information: Please call a Avantor sales representative if you plan to order more than 100 bottles
Caution: Research use only.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10128-688
  • 10128-690
  • 10128-694
  • 10128-692
  • Test description:
  • DNAse, RNAse and protease tested
  • DNAse, RNAse and protease tested
  • DNAse, RNAse and protease tested
  • DNAse, RNAse and protease tested
  • Sterility:
  • Sterile filtered
  • Sterile filtered
  • Sterile filtered
  • Sterile filtered
  • Shelf life:
  • 36 months
  • 36 months
  • 36 months
  • 36 months
  • Shipping temperature:
  • Ambient
  • Ambient
  • Ambient
  • Ambient
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • SSC 20X
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $83.27
    $83.27
    Each (500ml)
       $83.27
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 351-003-101
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Minority or Woman-Owned Business Enterprise
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10128-688
    Test description
    DNAse, RNAse and protease tested
    Sterility
    Sterile filtered
    Shelf life
    36 months
    Shipping temperature
    Ambient
    Minority or Woman-Owned Business Enterprise
    Small Business Enterprise
  • SSC 20X
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1,000ml)
    Each (1,000ml) - $100.40
    $100.40
    Each (1,000ml)
       $100.40
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 351-003-131
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Minority or Woman-Owned Business Enterprise
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10128-690
    Test description
    DNAse, RNAse and protease tested
    Sterility
    Sterile filtered
    Shelf life
    36 months
    Shipping temperature
    Ambient
    Minority or Woman-Owned Business Enterprise
    Small Business Enterprise
  • SSC 20X
    4 L
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Minority or Woman-Owned Business Enterprise
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10128-694
    Test description
    DNAse, RNAse and protease tested
    Sterility
    Sterile filtered
    Shelf life
    36 months
    Shipping temperature
    Ambient
    Minority or Woman-Owned Business Enterprise
    Small Business Enterprise
  • SSC 20X
    10 L
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Minority or Woman-Owned Business Enterprise
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10128-692
    Test description
    DNAse, RNAse and protease tested
    Sterility
    Sterile filtered
    Shelf life
    36 months
    Shipping temperature
    Ambient
    Minority or Woman-Owned Business Enterprise
    Small Business Enterprise