ContactUsLinkComponent
Qualitative Filter Paper, Grade 615, Ahlstrom
 :  Ahlstrom
undefined
Qualitative Filter Paper, Grade 615, Ahlstrom
 :  Ahlstrom
  • Catalog No:
  • 47745-836
  • 71440-039
  • 47745-838
  • 38004-164
  • 38004-142
  • 38004-120
  • 97058-890
  • 47745-834
  • 97058-886
  • 97058-882
  • 38004-062
  • Weight:
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • 70 g/m2
  • Thickness:
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • 0.26 mm
  • Filtration speed:
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • 235 mL/min (Rapidity)
    29 s/100 mL (Herzberg)
  • Capillary rise:
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • Flow rate:
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Load capacity:
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • Retention:
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
Frequently Bought Together