Angled Two Neck Round Bottom Flask, Kimble Chase
À propos de cet article
Distilling round bottom flask with angled side neck
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Two-neck flask with Standard Taper outer joints. Side neck is angled.
13 Options Available Below
Product Details & Documents
Distilling round bottom flask with angled side neck
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Two-neck flask with Standard Taper outer joints. Side neck is angled.
Product Family Options
Informations sur le produit
- CapacitéØ ext.Center JointSide ST Joint SizeAvailabilityPrice
- 3 L185 mm24/4024/40Discontinued-Supplier Number: -
- 10 ml31 mm14/2014/20Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 1Case of 1 - $119.85$119.85Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 1$119.85Supplier Number: 294990-0010
- Supplier Number: 294990-0025
- Supplier Number: 294990-0050
- 100 ml60 mm14/2014/20Discontinued-Supplier Number: -
- 250 ml83 mm14/2014/20Discontinued-Supplier Number: -
- 500 ml102 mm14/2014/20Discontinued-Supplier Number: -
- 100 ml60 mm24/4010/30Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 1Case of 1 - $178.36$178.36Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 1$178.36Supplier Number: 605020-0210
- 250 ml83 mm24/4010/30Discontinued-Supplier Number: -
- 1 L130 mm24/4024/40Discontinued-Supplier Number: -
- 1 L130 mm29/4224/40Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 1Case of 1 - $226.59$226.59Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 1$226.59Supplier Number: 605020-1524
- 5 L221 mm24/4024/40Discontinued-Supplier Number: -
- 5 L221 mm45/5024/40Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 1Case of 1 - $486.85$486.85Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 1$486.85Supplier Number: 605020-2924
- 15 ml35 mm14/2014/20Discontinued-Supplier Number: -
- Supplier Number: 295000-0025
- 25 ml42 mm19/2219/22Discontinued-Supplier Number: -
- Supplier Number: 295010-0050
- Supplier Number: 295010-0100
- Supplier Number: 295010-0250
- 100 ml60 mm24/4024/40Discontinued-Supplier Number: -
- Supplier Number: 605020-0624
- Supplier Number: 605020-1024
- Supplier Number: 605020-1824